Liebherr: pålitelig lagring av eksplosjonsfarlige eller svært brannfarlige stoffer
ATEX 95-sertifisering kombinert med svært god energieffektivitet
GYLDIG TIL: 31/07/2013
Disse gnistfrie kjøleskapene og fryserne er utformet for å oppfylle de spesielle behovene til kjemisk industri og spesiallaboratorier
  • Sertifisert i henhold til direktiv 94/9/EF (ATEX 95) og egner seg derfor for lagring av potensielt eksplosjonsfarlige eller svært brannfarlige stoffer
  • Integrert dataminne som logger minste og maksimale interne temperaturer
  • Integrert alarmsystem: alarmer for temperatur, åpen dør, strømbrudd og sensorfeil
  • Hygienisk innside med glasshyller for allsidig bruk
  • En valgfri NTC-produkttemperaturprobe kan monteres for å vurdere og dokumentere temperaturen til produkter eller prøver
  • Maksimal temperaturstabilitet og -jevnhet i samsvar med NF X15 140
Serien med laboratorieapparater, med nøyaktige elektroniske Comfort-kontroller, består av to kjøleskap og to frysere med gnistfri innside, utformet spesielt for lagring av eksplosjonsfarlige og svært brannfarlige stoffer. Apparatenes innside oppfyller sikkerhetskravene i EU-direktivet 94/9/EF (ATEX 95).
Ta kontakt med oss for mer informasjon.
Please wait while loading...
BeskrivelseArt.nr.KampanjeprisAnt.
Liebherr-kjøleskap for plassering under benk, LKUexv 1610471-0485E
Liebherr-kjøleskap, LKexv 3910471-0484E
Liebherr-fryser for plassering under benk, LGUex 1500471-0483E
Liebherr-fryser, LGex 3410471-0481E