High Purity Acids
The J.T.Baker® and Macron Fine Chemicals™ lines of high purity acids will meet your needs - even for detection of trace metals at ultra-low, ppt levels.
Produktvalg
J.T.Baker® ULTREX II Ultrapure syrer
Anbefales til bruk i de mest krevende sporelementanalysene, analysert for opptil 65 sporelementer i lavt ppt-område…
J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED syrer
Anbefales for ICP-OES/AES- og GFAA-applikasjoner, og andre applikasjoner som krever ppb spormetalltesting...
J.T.Baker® BAKER ANALYZED ACS reagenssyrer
Anbefalt for kvalitative AAS-applikasjoner, samt generell våt kjemi…
Macron Fine Chemicals™ merkesyrer
Macron Fine Chemicals™ syrer genererer høyst pålitelige og konsistente ppb spormetallanalyseresultater...