Notatbøker for renrom
Notatbøker for renrom er laget av papir for renrom, behandlet og pakket i et miljø av klasse 100 (ISO 5). Notatbøker for renrom er utmerket egnet til å ta notater i renrom og kontrollerte miljøer
.
Omslaget med spiralbinding er laget av gjennomsiktig, antistatisk polypropylen, uten amider eller silikon. Blekket som brukes til skriving, har lavt nivå av natrium, noe som reduserer den ioniske kontamineringen. Det hvite papiret med linjer er tett nok til at det er mulig å skrive på begge sider.
Produktvalg
Notatbøker
Velg fra en liste over produkter, og juster søkeattributtene …