Prøvetakere for væsker
Prøvetakingsutstyr for å ta prøver ut av mange ulike beholdere og dybder, f.eks. fra små bensinkanner til store bassenger, tanker eller vassdrag.
Dyppeprøvetakere og stikkheverter
Prøvetakere for væsker med lav viskositet. Leveres i ulike versjoner, lengder og materialer slik at prøvetakeren til tilpasses bruksområdet.
Øser
Lagd av diverse materialer for å øse og ta prøver av væsker og viskøse materialer. Teleskopløsninger bidrar til å nå prøvetakingspunkter langt borte.
Vakuumprøvetakere
Praktisk løsning når det er behov for å ta prøver fra dybder (inntil 5 m) som ikke kan nås med lansetter på grunn av lengdebegrensning.
Dyppeflasker
Løsningen når det er behov for å ta prøver av væsker ved betraktelige dybder.