Inkubering
Ved dyrking av mikroorganismer må de riktige vekstforholdene gjenskapes og kontrolleres. VWR tilbyr anaerobe manuelle systemer i kolber fra Merck og ulike størrelser moderne anaerobe benker fra Don Withley Scientific. For aerob inkubering, se våre sider om inkubatorer .
Våre anaerobe benker eller arbeidsstasjoner leveres med eller uten hansker og tilbys med online oksygenmåling og datalogging. Den avtakbare fronten forenkler rengjøring og det er enkelt å sette inn og ta ut ”større” utstyr. Airlock fins i flere størrelser.
Produktvalg
Anaerobe inkubasjonssystemer
VWR tilbyr en løsning for dyrking i et anaerob skap, en kolbe eller i en petriskål ...
Varmeskap
Stort utvalg av varmeskap i alle størrelser...
Inkubatorer
Fra CO2-inkubatorer til klimaskap ...