Transportvogn, sammenleggbare
Leverandør: RAUTEC
Aluminiumramme med plastkonstruksjon
Flerfunksjonell tralle med to nivåer som er enkel å manøvrere. Kan sammenlegges flat på noen få sekunder ved hjelp av et knappetrykk. Utstyrt med én foldeeske med kapasitet på 46 l (ytterligere foldeesker kan bestilles som tilleggsutstyr ved å oppgi artikkelnummer 139-0204).
  • Styrbare hjul som gjør det enkelt å manøvrere, parkeringsbrems på bakhjulene
  • Hver hylle kan holde én foldeeske om gangen
  • Lastekapasitet: 40 kg på bunnivået, 20 kg på toppnivået
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Beskrivelse B×D×H Vekt Fp Art.nr Antall
Tralle, sammenleggbar 900×580×1020 mm 6,7 kg 1 139-1107
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
TILBEHØR
Utvid alle / Skjul alle
Accessories
Beskrivelse Fp Art.nr Antall
Sammenleggbar boks, 46 liter 1 139-0204
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall