Flasker, vid munn, med skrulokk, serie 303
Leverandør: KAUTEX TEXTRON
LDPE, Klar
Perfekt til prøvetaking, oppbevaring og transport. Ideell for væsker, medier i fast form og granulært materiale. Den vide halsen gjør det enkelt å fylle og rengjøre. Uten gradering.
  • God kjemikaliebestandighet
  • Lekkasjesikker, slitesterk og allsidig
  • Egnet til bruk ved pakking og oppbevaring av mat
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Kapasitet Gjenge Ytre diam Høyde Fp Art.nr Antall
50 ml 32 mm 39,0 mm 76,0 mm 50 215-9034
100 ml 32 mm 48,0 mm 93,5 mm 20 215-9035
200 ml 40 mm 59,0 mm 114,0 mm 10 215-9036
250 ml 40 mm 64,0 mm 120,0 mm 10 215-9037
300 ml 40 mm 67,5 mm 128,0 mm 10 215-9038
500 ml 50 mm 77,0 mm 154,0 mm 10 215-9039
750 ml 50 mm 88,0 mm 173,0 mm 5 215-9040
1000 ml 65 mm 95,0 mm 205,0 mm 4 215-9041
1500 ml 65 mm 108,0 mm 226,0 mm 4 215-9042
2000 ml 65 mm 120,0 mm 247,0 mm 1 215-3113
Reserveskrulokk
Gjenge For flasker Fp Art.nr Antall
32 mm 50/100 ml 1 215-0919
40 mm 200/250/300 ml (303 Serie), 250/500 ml (310 Serie) ml 1 215-3542
50 mm 500/750 ml (303 Serie), 1000 ml (310 Serie) ml 1 215-3515
65 mm 1000/1500/2000 ml 1 215-3516
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall