Electronic overhead stirrers, VOS 40 digital and VOS 60 control
Leverandør: VWR Collection
Laboratory stirrers which are ideal for simple stirring tasks, suitable for quantities up to 25 l (VOS 40 digital), or for intensive stirring tasks for quantities up to 40 l (VOS 60 control). Due to microprocessor controlled technology, the stirrers automatically adjust the speed within the speed range of 0/30 - 2000 min-1. Safety circuits ensure automatic cut off in anti-stall or overload conditions. The actual shaft speed and preset speed are constantly monitored and variations are adjusted automatically. This guarantees a constant speed even with changes in sample viscosities. Stirrers have a slim casing and provide quiet operation.
  • Digital speed display
  • Infinitely adjustable speed
  • Push-through agitator shafts
  • Overload protection and units can be operated for short-term periods in overload conditions
  • Error code display
The VOS 60 control model features a removable wireless controller and a digital, multilingual TFT display. This stirrer is equipped with a RS232 and a USB interface to control and document all parameters. An integrated torque trend display enables measurement of viscosity changes.
  • Programmable functions
  • Integrated temperature measurement
  • Interval operation, timer and lock function
  • Adjustable safety circuit
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Ordering information: Supplied without accessories, a wide range of accessories are available to order separately.
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Beskrivelse Fp Art.nr Antall
VOS 40 digital overhead stirrer, EU-plug 1 441-0302
VOS 60 control overhead stirrer, EU-plug 1 441-0305
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Modell VOS 40 digital VOS 60 control
Maks. rørekapasitet H₂O (l) 25 40
Maks. viskositet (mPas) 40000 50000
Hastighetsområde (min-1) 0/30 - 2000
Maks. dreiemoment i chuck (Ncm) 40 60
Chuck range (mm) 0,5 - 10
Effekt - motor inn/ut (W) 112/87 168/131
B×D×H (mm) 86×208×248 86×230×267
Vekt (kg) 4,4 4,7
TILBEHØR
Utvid alle / Skjul alle
Accessories
Type Beskrivelse Til enhet For Omrører - diam Skaftdiam Skaftlengde Maks omdreining Fp Art.nr Antall
- 4-bladet omrører - - 50 mm 8 mm 350 mm 2000 min-1 1 441-2901
- Temperature sensor, coated - - - - - - 1 441-0344
- Keyless chuck - - - - - - 1 441-0343
- Forlengelseskabel, 1 m lang - - - - - - 1 620-8104
- Platestativ, 200×316 mm, stang 16 mm Ø med høyde på 560 mm - - - - - - 1 431-1047
- Beskyttelsesskjerm; beskytter brukeren mot roterende deler - - - - - - 1 441-2999
- Festeklemme for beholdere, stativ Ø 25 - 36 mm, beholder Ø 40 - 300 mm - - - - - - 1 431-2944
- H-stativ, 460×420 mm, stang 34 mm Ø med høyde 1010 mm - - - - - - 1 431-9114
- Teleskopstativ, 460×420 mm, stang 34 mm Ø med høyde på 620 - 1010 mm - - - - - - 1 431-2912
- Glassbelagt sensor for bruk med ETS-D5- og VT-5-kontakttermometer - - - - - - 1 442-0316
- Reservesensor i rustfritt stål for bruk med ETS-D5 - - - - - - 1 442-0252
- Fleksibel kobling for bruk med omrørerstaver Ø 6-10 mm, maks dreiemoment 10 Ncm - - - - - - 1 441-9213
Festeklemme R 182 Dobbelmuffe, 6 - 16 mm Ø stativ, 6 - 16 mm Ø forlengelsesarm T 18 basic / T 25 digital T 18 basic, T 25 digital - - - - 1 431-2923
Klemmeenhet RH 3 Festeklemme for beholdere, stativ Ø 8 - 16 mm, beholder Ø 40 - 300 mm T 18 basic / T 25 digital T 18 basic, T 25 digital - - - - 1 431-2943
Platestativ R 1826, plate 200 x 316 mm, stang 800 mm Platestativ, 200×316 mm, stang 16 mm Ø med høyde på 800 mm T 18 basic / T 25 digital T 18 basic og T 25 digital - - - - 1 431-2901
Platestativ R 1827 Platestativ, 200×316 mm, stang 16 mm Ø med høyde på 1000 mm T 18 basic / T 25 digital T 18 basic og T 25 digital - - - - 1 441-2129
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall