Blokktermostat, digital, QBD og QBH
Leverandør: Grant
Kompakte, digitale blokktermostater. Modeller med én eller to eller fire utskiftbare blokker. Enhetene har et LED-display for temperaturvisning og et brukervennlig grensesnitt for rask og nøyaktig innstilling. De variable alarmene for høy og lav temperatur kan stilles inn så nøyaktig som 0,5 °C over/under den angitte temperaturen. Termostatene er lagd av aluminium og kjemisk resistent plast, har lav profil, skrått kontrollpanel for enkel bruk, avdriftsjustering for svært nøyaktige driftstemperaturer og en inndeling av temperaturvisningen på 0,1 °C.
  • QBD-modellene kan brukes ved omgivelsestemperaturer fra RT* +5 til 130 °C. QBH har en øvre temperaturgrense på 200 °C
  • Funksjonstidtaker og reaksjonstidtaker med hørbar alarm, for driftstider fra 1 min til 72 t
  • Topunkts brukerkalibrering av interne og eksterne prober er mulig
  • Temperaturstabilitet og -ensartethet ved 37 °C på ±0,1 °C i blokken og ±0.2 °C mellom blokkene
  • Termisk sikring mot overtemperatur
Merk: Temperaturstabilitetsverdien som vises ovenfor, er ved 37 °C.
* RT = **Omgivelsestemperatur
Utbyttbare blokker i dobbel størrelse bare for QBA2, QBD4, QBD2 og QBH2
Leveringsinformasjon: Leveres med verktøy for uttak av blokker. En ekstern PT 1000-probe for kontroll av prøvetemperatur eller blokktemperatur er tilgjengelig som tilbehør. Blokkene må bestilles separat.
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Type Antall blokker Temperaturområde Temp stabilitet Varme-effekt B×D×H Vekt Fp Art.nr Antall
QBD1 1 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,15 kW 200×230×100 mm 2,5 kg 1 460-0270
QBD2, 2 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,3 kW 200×280×100 mm 3 kg 1 460-0271
QBD4 4 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,6 kW 200×380×100 mm 4 kg 1 460-0079
QBH2 2 RT* +5...200 °C ±0,1 °C 0,3 kW 200×280×100 mm 3 kg 1 460-0272
Interchangeable blocks
Beskrivelse For Antall hull Dybde B×D×H Fp Art.nr Antall
Uboret blokk - - - mm 140×50×63 mm 1 460-8510
Utskiftbar blokk 10 mm Ø rør 24 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8511
Utskiftbar blokk 12 mm Ø rør 24 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8512
Utskiftbar blokk 13 mm Ø rør 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8211
Utskiftbar blokk 16 mm Ø rør 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8513
Single block 15 ml Falcon tubes 10 75 mm 140×50×63 mm 1 460-0182
Utskiftbar blokk 18 mm Ø rør 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8514
Utskiftbar blokk 24 mm Ø rør og universalflasker 5 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8515
Utskiftbar blokk 50 ml rør 4 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8212
Utskiftbar blokk 0,5 ml rør 24 30 mm 140×50×63 mm 1 460-8516
Utskiftbar blokk 1,5 ml rør 24 35 mm 140×50×63 mm 1 460-8517
Utskiftbar blokk 2,0 ml rør 24 35 mm 140×50×63 mm 1 460-8123
Utskiftbar blokk Mikroplater** - - mm 140×100×75 mm 1 460-0084
Utskiftbar blokk 0,2 ml PCR-rør, strips eller plater** 96 14 mm 140×100×75 mm 1 460-0085
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
TILBEHØR
Utvid alle / Skjul alle
Accessories
Beskrivelse Fp For Art.nr Antall
PT 1000-temperatursensor 1 QBD1, QBD2, QBD4, QBH2 460-0093
Deksel 1 QBA1, QBD1 460-0094
Deksel 1 QBA2, QBD2, QBH2 460-0095
Deksel 1 QBD4 460-0096
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall