Microplate centrifuge, PCR Plate Spinner
Leverandør: VWR Collection
The PCR Plate Spinner offers a personal sized centrifuge designed to spin down PCR plates.
  • Space saving design; quiet, simple operation
  • Easy plate loading system
  • Quickly spins down droplets and condensation
  • Use before and after thermal cycling to improve PCR yield
  • Cold room compatible
This unique centrifuge is equipped with a dual position vertical rotor that accepts a wide variety of PCR plates; 96-well, 384-well, skirted and non skirted plates are compatible with the Plate Spinner. The rotor features integral plate guides, ensuring that the plates stay vertical and do not tip inside the rotor.
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Beskrivelse Fp Art.nr Antall
PCR-platespinner, EU-kontakt 1 521-1648
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Modell PCR-platespinner
Maks. kapasitet 2 PCR-plater
Maks. hastighet (min-1) 2500
Maks. RCF (×gg) 500
Strømforsyning 230 V / 50-60 Hz
B×D×H (mm) 191×208×183
Vekt (kg) 3
TILBEHØR
Utvid alle / Skjul alle
Accessories
Beskrivelse Fp Art.nr Antall
Adapter for strips, rør eller halvplater 2 521-1650
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall