Stereo zoom microscopes, Stemi 305
Leverandør: Zeiss
The Stemi 305 are compact Greenough stereo microscopes.
  • Three-dimensional and crisp images
  • Bright LED illumination with daylight colour
  • Long lifetime and low energy consumption
For any applications in education, laboratories or industrial production environments.
Ordering information: Eyepieces are included.
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Type Modell Forstørrelse Belysning Fp Art.nr Antall
Binocular Stemi 305 Edu 8× - 40× LED 1 630-2624
Binocular Stemi 305 Mat 8× - 40× LED 1 630-2626
Binocular Stemi 305 Lab 8× - 40× LED 1 630-2625
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Okular WF 10×/23
Kontrastteknikk Lysfelt og mørkefelt
Zoomlinse 5:1
Fokuseringssystem Koaksial grov- og finfokusering
Camera 1,2 MP
TILBEHØR
Utvid alle / Skjul alle
Accessories
Beskrivelse Fp Art.nr Antall
Transport case for Stemi 305/508 1 ZEIS4350659000000
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Velg produkt:
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall