Bufferløsning, 20 °C AVS TITRINORM®
Leverandør: VWR Chemicals
  • Løsninger preparert fra AnalaR® NORMAPUR®-produkter til analyser
  • Faktisk analytisk verdi på etiketten med en nøyaktighet på ±0,02 pH-enheter (pH 1- 10)
  • Sporbare til SRM fra NIST
  • Batchnummer og pakkedato for sporbarhet.
  • Analysesertifikatet er tilgjengelig på www.vwr.com
Bestillingsinformasjon: Hele utvalget av pH-buffere og informasjon om andre pakkestørrelser finnes i VWR-kjemikaliekatalogen Ta kontakt med VWRs salgskontor for tilbud ved behov for store volumer.
Analysed by an independent accredited control laboratory ISO EN 17025
For informasjon om helse og sikkerhet henvises det til VWR-kjemikaliekatalogen eller nettstedet www.vwr.com.
Forpakning: * 5 litre plastic bottle
** Bag in a box 5 litre
*** 1 litre dosing bottles
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Bufferløsninger i flasker
pH-verdi pH accuracy pH buffer type Innhold Reference temperature Pakketype Fp Art.nr Antall
9,00 ±0,02 Borate - 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32039.374
9,00 (blå farge) ±0,02 Borate [DELETED] 20 °C Dosing Bottle (Plastic) 1 l 32046.290
1,00 ±0,02 Glycine - 20 °C Plastflaske 1 l 32031.297
.
2,00 ±0,02 Citrate - 20 °C Plastic bottle 500 ml 32032.260
.
2,00 ±0,02 Citrate - 20 °C Plastflaske 1 l 32032.291
.
3,00 ±0,02 Citrate - 20 °C Plastflaske 1 l 32033.294
.
3,00 ±0,02 Citrate - 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32033.374
4,00 ±0,02 Phthalate [DELETED] 20 °C Plastflaske 500 ml 32095.264
.
4,00 ±0,02 Phthalate [DELETED] 20 °C Plastflaske 1 l 32095.297
.
4,00* ±0,02 Phthalate [DELETED] 20 °C Plastflaske 5 l 32095.366
.
4,00** ±0,02 Phthalate [DELETED] 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32095.377
4,00 (rød farge) ±0,02 Phthalate [DELETED] 20 °C Plastflaske 500 ml 32044.268
.
4,00 (rød farge) ±0,02 Phthalate [DELETED] 20 °C Dosing bottle (Plastic) 1 l 32044.290
4,00 (rød farge) ±0,02 Phthalate [DELETED] 20 °C Plastflaske 1 l 32044.292
.
4,00 (rød farge)** ±0,02 Phthalate [DELETED] 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32044.372
4,00 (red coloured)** ±0,02 Phthalate - 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 10 l 32044.418
4,66 ±0,02 Acetate - 20 °C Plastflaske 500 ml 98192.260
.
4,66 ±0,02 Acetate - 20 °C Plastflaske 1 l 98192.290
.
5,00 ±0,02 Citrate - 20 °C Plastflaske 1 l 32035.291
.
6,00 ±0,02 Citrate - 20 °C Plastflaske 1 l 32036.294
.
6,88 ±0,02 Phosphate - 20 °C Plastflaske 500 ml 83601.260
.
6,88 ±0,02 Phosphate - 20 °C Plastflaske 1 l 83601.290
.
7,00 ±0,02 Phosphate [DELETED] 20 °C Plastflaske 500 ml 32096.267
.
7,00 ±0,02 Phosphate [DELETED] 20 °C Plastflaske 1 l 32096.291
.
7,00* ±0,02 Phosphate [DELETED] 20 °C Plastflaske 5 l 32096.360
.
7,00** ±0,02 Phosphate [DELETED] 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32096.371
7,00 ±0,02 Phosphate - 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 10 l 32096.400
7,00 (grønn farge) ±0,02 Phthalate-phosphate - 20 °C Plastflaske 500 ml 32045.262
.
7,00 (grønn farge) ±0,02 Phthalate-phosphate - 20 °C Dosing Bottle (Plastic) 1 l 32045.290
7,00 (grønn farge) ±0,02 Phthalate-phosphate - 20 °C Plastflaske 1 l 32045.295
.
7,00 (green coloured) ±0,02 Phthalate-phosphate - 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32045.375
7,00 (green coloured) ±0,02 Phthalate-phosphate - 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 10 l 32045.412
8,00 ±0,02 Borate - 20 °C Plastflaske 1 l 32038.291
.
9,00 ±0,02 Borate - 20 °C Plastic bottle 500 ml 32039.261
.
9,00 ±0,02 Borate - 20 °C Plastic bottle 1 l 32039.294
.
9,00 (blå farge) ±0,02 Borate [DELETED] 20 °C Plastflaske 500 ml 32046.265
.
9,00 (blå farge) ±0,02 Borate [DELETED] 20 °C Plastflaske 1 l 32046.298
.
9,00 (blue coloured)** ±0,02 Borate [DELETED] 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32046.378
9,22 ±0,02 Borate - 20 °C Plastflaske 500 ml 32097.261
.
9,22 ±0,02 Borate - 20 °C Plastflaske 1 l 32097.290
.
10,00 ±0,02 Borate [DELETED] 20 °C Plastflaske 500 ml 32040.260
10,00 ±0,02 Borate [DELETED] 20 °C Plastflaske 1 l 32040.298
.
10,0 ±0,02 Borate [DELETED] 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32040.378
10,00 (total hardness in water) ±0,05 Ammonia - 20 °C Plastflaske 500 ml 98213.260
.
10,00 (yellow) ±0,02 Borate - 20 °C Plastic bottle 500 ml 85680.260
10,00 (yellow) ±0,02 Borate - 20 °C Plastic bottle 1 l 85680.290
10,00 (yellow) ±0,02 Borate - 20 °C Plastic bottle 1 l 85680.295
11,00 ±0,05 Phosphate [DELETED] 20 °C Plastflaske 1 l 32041.292
.
12,00 ±0,05 Phosphate [DELETED] 20 °C Plastflaske 1 l 32042.295
.
Bufferløsningssett
pH-verdi Farge Reference temperature Pakketype Fp Art.nr Antall
10,00/7,00/4,00 blå/grønn/rød 20 °C Plastflaske (3×100 ml) 1 83610.600
10,00/7,00/4,00 blå/grønn/rød 20 °C Plastflaske (3×250 ml) 1 83610.610
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall