Digel
Leverandør: VWR Collection
Porselen, glasert på inn- og utsiden, ytre bunn
  • Tåler temperaturer på opptil 1000 °C
Lokk er tilgjengelige separat.
I henhold til DIN 12904
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Type Kapasitet Diam×H Fp Art.nr Antall
Lav modell 5 ml 30×19 mm 5 459-0194
Lav modell 10 ml 35×22 mm 5 459-0195
Lav modell 17 ml 40×25 mm 5 459-0196
Lav modell 21 ml 45×28 mm 5 459-0197
Lav modell 34 ml 50×32 mm 5 459-0198
Lav modell 62 ml 60×38 mm 5 459-0199
Lav modell 91 ml 70×44 mm 5 459-0200
Mellomhøy modell 10 ml 30×25 mm 5 459-0201
Mellomhøy modell 12 ml 35×28 mm 5 459-0202
Mellomhøy modell 20 ml 40×32 mm 5 459-0203
Mellomhøy modell 30 ml 45×36 mm 5 459-0204
Mellomhøy modell 45 ml 50×40 mm 5 459-0205
Mellomhøy modell 80 ml 60×48 mm 5 459-0206
Mellomhøy modell 120 ml 70×56 mm 5 459-0207
Mellomhøy modell 200 ml 80×62 mm 5 459-0208
Høy modell 15 ml 30×38 mm 5 459-0209
Høy modell 26 ml 35×44 mm 5 459-0210
Høy modell 35 ml 40×50 mm 5 459-0211
Høy modell 50 ml 45×56 mm 5 459-0212
Høy modell 72 ml 50×62 mm 5 459-0213
Høy modell 130 ml 60×75 mm 5 459-0214
Lokk for digler
for diam Fp Art.nr Antall
30 mm 5 459-0215
35 mm 5 459-0216
40 mm 5 459-0217
45 mm 5 459-0218
50 mm 5 459-0219
60 mm 5 459-0220
70 mm 5 459-0221
80 mm 5 459-0222
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall