Pipettekontroller, Accurpette
Leverandør: VWR Collection
Pipettefyller for glass- og plastpipetter fra 1 til 100 ml.
  • Fyller en 25 ml pipette på under tre sekunder når den er innstilt på høyeste hastighet
  • Pipetteholder i silikon
  • Utskiftbart hydrofobt membranfilter beskytter enheten mot væske og prøvene mot kontaminering
  • Miljøvennlige oppladbare NiMH-batterier som gir en brukstid på 4 timer
  • Utstyrt med lys som angir lavt batterinivå, kan lades opp under bruk
Pipettefylleren Accurpette gir effektiv ytelse med en kraftig, men stille motor som øker hastigheten på pipettering med store volumer. Bryteren for modusvalg gir brukeren mulighet til å velge mellom høy eller lav aspirasjons- eller dispenseringshastighet. Det er utformet en ekstra modus for dispensering av pipetter av typen To Deliver (TD).
Bestillingsinformasjon: Leveres med lader, to ekstra hydrofobe filtre (1×0,45 µm, 1×0,2 µm) og bordstativ/veggbrakett.
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Beskrivelse Fp Art.nr Antall
Pipettefylleren Accurpette, støpsel for EU 1 612-4552
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
TILBEHØR
Utvid alle / Skjul alle
Accessories
Beskrivelse Fp Art.nr Antall
Reservefiltersett, 0,2 µm 5 612-3681
Reservefiltersett, 0,45 µm 5 612-3678
Pack of three coloured nose cones (red, blue and pink) 1 612-4555
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall