Pipette, enkanal, manuelle, variabelt volum, ergonomisk høy ytelse (EHP)
Leverandør: VWR Collection
De nye ergonomiske pipettene med høy ytelse gir en nøyaktighet og presisjon du kan stole på. De nye og oppgraderte ergonomiske funksjonene gir komfortabel pipettering selv i perioder med omfattende bruk.
  • Betydelig redusert stempelkraft
  • Enkel volumjustering med volumlås
  • Nøyaktighet i kritiske bruksområder
  • Konisk håndtak og justerbar Easy Grip-utløser som passer til alle typer spisser
  • Forlenget fingerstøtte for uanstrengt pipettering
  • Fullstendig autoklaverbare
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Capacity Nøyaktighet Unøyaktighet Fp Art.nr Antall
0,2 - 2 µl ± 12,0 til ±1,5 % <6,0 - <0,7 % 1 613-5258
0,5 - 10 µl ± 1,2 til ± 0,6 % <2,8 - <0,4 % 1 613-5259
2 - 20 µl ± 1,0 til ± 0,6 % <1,5 - <0,3 % 1 613-5260
5 - 50 µl ± 0,9 til ± 0,6 % <2,0 - <0,4 % 1 613-5261
10 - 100 µl ± 0,6 til ± 0,5 % <0,8 - <0,2 % 1 613-5262
20 - 200 µl ± 2,5 til ± 0,5 % <0,6 - <0,2 % 1 613-5263
50 - 250 µl ± 1,0 til ± 0,6 % <0,4 - <0,3 % 1 613-5264
100 - 1000 µl ± 0,9 til ± 0,6 % <0,4 - <0,15 % 1 613-5265
1000 - 5000 µl ± 0,6 til ± 0,5 % <0,25 - <0,15 % 1 613-5266
1000 - 10000 µl ± 2,5 til ± 0,5 % <0,6 - <0,2 % 1 613-5267
Startpakker
Beskrivelse Fp Art.nr Antall
VWR EHP 4 Pack, incl. 4 pipettes (0,5 - 10 /2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5462
Startpakke 3 inneholder tre enkanalspipetter med utløser (0,5 - 10 µl / 10 - 100 µl / 100 - 1000 µl) 1 613-5280 Unavailable
VWR EHP 3 Pack, incl. 3 pipettes (0,5 - 10 / 10 - 100 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5466
VWR EHP 3 Pack, incl. 3 pipettes (2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5465
unavailable Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
TILBEHØR
Utvid alle / Skjul alle
Accessories
Beskrivelse Fp Art.nr Antall
Linear stand for four pipettes 1 613-5471
Multiple stand for up to eight pipettes 1 613-5472
Rotating stand for up to six pipettes (only single channel, volumes 2 - 1000 μl (EHP and Standard Line)) 1 613-5473
Shelf clip for 3 pipettes 1 613-0090
Lineært stativ til 6 pipetter 1 613-0086
Karusellstativ for seks pipetter 1 613-0085
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall