Tetthetsmåler, bærbar, Densito 30PX
Leverandør: Mettler-Toledo
Dette instrumentet bruker oscillasjonsmetoden og er egnet til å måle tettheten for væsker. Enkel håndtering – bare senk prøvetakingsrøret ned, trykk inn utløseren, og les av resultatet direkte i måleenhetene du vil bruke, f.eks. SG, API-grader, Brix %, H₂S0₄ %, Baume-grader og mange flere.
  • Enkel prøvetaking og resultater i løpet av få sekunder
  • Flere valgmuligheter, inkl. tetthet, SG og Brix %
  • Lagringskapasitet for 1100 resultater
  • Infrarøde nedlastinger til skriver eller PC
  • Bakgrunnsbelyst punktmatrisedisplay sørger for klare resultater med dato og klokkeslett
Prøvehastigheten kan justeres iht. oppgaven som skal utføres: Langsomt for viskøse prøver for å unngå dannelse av luftbobler, eller svært raskt for effektiv skylling av cellen.
En ekstern sprøyte kan brukes for prøver med svært høy viskositet. Dette betyr at en rekke ulike prøver kan testes.
Densito måler ikke bare prøvetemperaturen svært nøyaktig, den lar deg også velge en korrigeringskoeffisient for temperatur før hver måling. 1100 resultater kan lagres sammen med prøve-ID, temperatur og/eller temperaturkoeffisienter og deretter lastes ned til en skriver eller en PC via det integrerte infrarøde grensesnittet.
Leveringsinformasjon: Leveres med bæreveske, hjelpe-CD, batterier og standarder
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Beskrivelse Modell Område Fp Art.nr Antall
Densito 30PX Densito 30PX 0,0000 - 2,0000 g/cm³ 1 614-1595
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Temperaturområde (°C) 5...40
Oppløsning (g/cm³) 0,0001
Temperaturoppløsning (°C) 0,1
Temperaturoppløsning 0,1 °C
Minne 1100 values
Vekt 360 g
Vekt (g) 360
Nøyaktighet ±0,001 g/cm³
Nøyaktighet (g/cm³) ± 0,001
Grensesnitt Infrarød for skriver eller PC
Måleområde (g/cm³) 0...2
TILBEHØR
Utvid alle / Skjul alle
Accessories
Beskrivelse Fp Art.nr Antall
Water density standard, 0,998 g/cm³, certified at 20 °C, uncertainty (typically) 0,001 g/cm³, 3 ml sachets 10 614-1802
Prøvetakingsrør med vasker 1 614-1593
Fixing screw for sample tube 1 METT51324404
Adapter for ekstern sprøyte 1 614-1592
Fullstendig prøvepumpe 1 614-1594
Infrarød adapter / RS232 DB9M 1 635-0117
Protective cover 1 614-0236
Software, LabX® direct density and refractometry system for downloading data to PC 1 METT51324103
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall