Filterspisser
Leverandør: VWR Collection
Alle spissene er fremstilt av, 100 % ren PP av høy kvalitet. Disse spissene er produsert i støpeformer av optimal kvalitet og kan brukes når du trenger en høyere standard. De sterile produktene er testet for endotoksiner (pyrogener) og er sertifisert i henhold til U.S.P. Resinet er testet for metallkontaminasjon. Sertifikater for alle testresultatene for alle lotnumrene er tilgjengelige.
  • En bredere tipåpning gjør for at spissene enkelt festes på både gamle og nye pipetter og hindrer lekkasje
  • Garantert fri for DNA, DNase/RNase, endotoksiner og tungmetaller
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Bulk
Tip style Volum Steril Lengde Kompatibilitet Pakket Fp Art.nr Antall
UltraFine™, ekstra lang 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 Bulk 1.000 732-0565
UltraFine™, gradert 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 Bulk 1.000 732-0561
Bevel Point™, gradert 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 Bulk 1.000 732-0517
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 Bulk 1.000 732-0526
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 Bulk 1.000 732-0567
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 Bulk 1.000 732-0521
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 Bulk 1.000 732-0571
Bevel Point™, stor åpning 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 Bulk 1.000 732-0558
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 Bulk 1.000 732-0539
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 Bulk 1.000 732-0535
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 Bulk 1.000 732-0532
Racked
Tip style Volum Steril Lengde Kompatibilitet Pakket Fp Art.nr Antall
UltraFine™, ekstra lang 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 10 racks med 96 i hver 960 732-0542
UltraFine™, gradert 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 12 racks med 96 i hver 1.152 732-0515
Bevel Point™, gradert 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 10 racks med 96 i hvert 960 732-0518
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 10 racks med 96 i hvert 960 732-0527
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 10 racks med 96 i hvert 960 732-0568
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 10 racks med 96 i hvert 960 732-0522
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 10 racks med 96 i hver 960 732-0529
Bevel Point™, stor åpning 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 10 racks med 96 i hvert 960 732-0559
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 10 racks med 96 i hvert 960 732-0540
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 10 racks med 96 i hvert 960 732-0536
Rainin® LTS™ style, low retention 1 - 300 µl - 61 mm AF8 10 racks, 96 each 960 732-2896
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 6 racks med 96 i hvert 576 732-0533
Racked, sterile
Tip style Volum Steril Lengde Kompatibilitet Pakket Fp Art.nr Antall
UltraFine™, ekstra lang 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 10 racks med 96 i hver 960 732-0543
UltraFine™, gradert 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 12 racks med 96 i hver 1.152 732-0516
Rainin® LTS™ style 0,1 - 20 µl + 48,26 mm AF13 10 racks med 96 i hvert 960 732-0799
Mikro 0,1 - 30 µl + 38,10 mm AF1 10 racks med 96 i hver 960 732-1100
Bevel Point™, gradert 0,5 - 10 µl + 44,83 mm AF2 10 racks med 96 i hvert 960 732-0519
UltraFine™, gradert 0,5 - 10 µl + 49,66 mm AF16 10 racks med, 96 i hvert 960 732-1101
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 10 racks med 96 i hvert 960 732-0528
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 5 racks med 192 i hver 960 732-0525
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 10 racks med 96 i hvert 960 732-0520
UltraFine™, FlexTop™, gradert 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 10 racks med, 96 i hvert 960 732-1105
Standard 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 racks med, 96 i hvert 960 732-1103
Bevel Point™, gradert 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 racks med, 96 i hvert 960 732-1102
UltraFine™, ekstra lang 1 - 100 µl + 83,82 mm AF5 6 racks med, 96 i hvert 576 732-1107
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 racks med 96 i hvert 960 732-0523
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 5 racks med 192 i hver 960 732-0573
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 10 racks med 96 i hver 960 732-0530
Rainin® LTS™ style 1 - 200 µl + 51,31 mm AF11 10 racks med 96 i hvert 960 732-0800
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 10 racks med 96 i hvert 960 732-0541
UltraFine™, ekstra lang 1 - 200 µl + 83,82 mm AF7 6 racks med 96 i hver 576 732-0610
Bevel Point™, stor åpning 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 10 racks med 96 i hvert 960 732-0544
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 10 racks med 96 i hvert 960 732-0537
Rainin® LTS™ style, low retention 1 - 300 µl + 61 mm AF8 10 racks, 96 each 960 732-2898
UltraFine™, ekstra lang 1 - 300 µl + 71,12 mm AF8 6 racks med 96 i hvert 576 732-0611
Rainin® LTS™ style 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF12 6 racks med 96 i hvert 576 732-0801
UltraFine™, FlexTop™ 100 - 1000 µl + 75,95 mm AF9 6 racks med, 96 i hvert 576 732-1106
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 6 racks med 96 i hvert 576 732-0534
Wide orifice 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 6 racks, 96 each 576 613-0752
Aerosol-barrier 100 - 1200 µl + 88,90 mm K 6 racks, 96 each 576 613-0753
Sartorius® type 1250 µl + 88,90 mm - 6 racks, 96 each 576 732-2894
Pak Rak™ refill
Tip style Volum Steril Kompatibilitet Pakket Fp Art.nr Antall
UltraFine™, gradert 0,1 - 10 µl - AF1 Refillbokser 864 732-0563
Refill til Pak Rak™
Tip style Volum Steril Kompatibilitet Pakket Fp Art.nr Antall
UltraFine™, gradert 0,1 - 10 µl - AF1 Refill til Pak Rak™ 864 732-0564
Pakket enkeltvis, steril
Tip style Volum Steril Lengde Kompatibilitet Pakket Fp Art.nr Antall
UltraFine™, ekstra lang 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 Enkeltvis 200 732-0566
UltraFine™, gradert 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 Enkeltvis 200 732-0562
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 Enkeltvis 200 732-0524
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 Enkeltvis 200 732-0569
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 Enkeltvis 200 732-0570
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 Enkeltvis 200 732-0572
Bevel Point™, stor åpning 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 Enkeltvis 200 732-0560
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 Enkeltvis 200 732-0538
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 Enkeltvis 200 732-0574
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 Enkeltvis 200 732-0531
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall