Kjeldahl
Kjeldahl
Kjeldahl nitrogenbestemmelser utføres på en mengde næringsstoffer. Kjeldahl-metoden kan brytes ned til tre hovedtrinn: oppslutning, destillering, og titrering.
1. Oppslutning: oppnås ved å koke en homogen prøve i konsentrert svovelsyre. Sluttresultatet er en ammoniumsulfatløsning.
2. Destillering: et overskudd av base tilsettes for å omdanne ammoniumsaltet til ammoniakk.
3. Titrering: mengden nitrogen i en prøve kan beregnes ut i fra mengden ammoniakk i mottakerløsningen. Ammoniakken fanges enten med et nøye utmålt overskudd av standardisert syreløsning (tilbaketitrering) eller en borsyreløsning (direkte titrering).