Laboratorieautoklaver og tilbehør
Laboratorieautoklaver og tilbehør
Autoklaver brukes til å sterilisere utstyr og forsyninger ved å utsette dem for mettet damp under høytrykk.
De brukes i stor grad på laboratorieglassartikler, -utstyr, -instrumenter og naturligvis dyrkningsmedier. Et voksende bruksområde for autoklaver er behandling før avhending og sterilisering av avfallsmateriell, som patogent avfall, før endelig avhending.
Vi tilbyr både bordmodeller og større laboratorieautoklaver med valg mellom front- og toppmating. De leveres i en rekke ulike størrelser, som er tilgjengelige fra alle større leverandører samt vår egen VWR Collection-serie.
Hvis du trenger validering av autoklaveringssyklusen, tilbyr VWR også en svært stor portefølje av dataloggere i tillegg til annet nødvendig tilbehør, som kurver, brett og folie.