Møbler for renrom
Plass er viktig i renrom, der hver kvadratmeter er dyr. Resultatet er at det ikke finnes noen standardløsninger eller standardstørrelser.
Møbler i rustfritt stål for renrom, som er elektrisk ledende, består av loddrette støtter med heldekkende overflater og perforerte, vannrette topper som reduserer forstyrrelser i den loddrette LAF-benken. Det er også tilrettelagt for flytting og rengjøring av møbler. Hullene i toppene har en diameter på 8–10 mm og er avrundet på begge sider.
basan-tjeneste
Vi hjelper deg med å planlegge påkledningsrommene og (re)konstruksjonen av luftslusene for personalet.