Hansker og fingersmokker for renrom
test test
I renrom brukes hansker og fingersmokker til å beskytte både sensitive produkter og brukerne mot kontaminering.
Hansker og fingersmokker for renrom Vi tilbyr et stort utvalg hansker for renrom og kontrollerte miljøer som er knyttet til tekniske og funksjonelle behov innen medisinsk utstyr, personlig verneutstyr ellerrenrom. Ytelseskrav som grep, komfort og lengde varierer og har innvirkning på valget av hansker for ulike bruksområder.
De sterile og ikke-sterile hanskene som er kompatible med ISO-klasse 4 og 5, spesielt beregnet på renromsmiljøer innen biovitenskap, gir svært god komfort, styrke og følsomhet. 
Vi anbefaler på det sterkeste å teste hanskene i praktisk bruk før du velger en spesifikk modell.
Vår anbefaling:
Tekstilhansker som hanskefôr for å redusere svetting ved bruk av sterile renromshansker i lateks og nitril.
Mansjettstriper
Mansjettstriper for effektiv forsegling mellom hanske og renromsplagg.
basan-planer for hansker
Vi hjelper deg å velge egnede hansker for bruksområdet.