Matter og gulvbelegg for renrom
Støv- og partikkelsamlende matter og spesielle gulvbelegg som forhindrer kontaminering i renrom.
Matter og gulvbelegg for renrom Partikler har en lei tendens til å legge seg på flate overflater, på grunn av de varierende klebefaktorene i renrom og sterk påvirkning fra egenskaper i luftstrømmen. Gulvbelegget er det siste stedet partiklene havner, og der blir de liggende som fanget kontaminering.
Klebematter, permanente matter og spesielle gulvbelegg er viktige for å få kontroll over partikkelkontaminering foran renrommet. En kombinasjon av permanente matter, spesialgulvbelegg og klebematter anbefales på det sterkeste for optimalt effektiv kontroll over kontaminering i renrom og kontrollerte miljøer.