Vernebriller for renrom
Gamma eller EtO for engangsbruk? Autoklaverbare eller VHP som kan brukes flere ganger? Brillene våre for bruk i renrom og kontrollerte miljøer leveres i engangsutgave og for gjenbruk, og de er utformet med tanke på standardprosedyrer og -brukere. De er laget av sterke, lette og komfortable materialer som er kompatible med renrom, og vi tilbyr en rekke stiler.
Vernebriller for renrom
Både autoklaverbare briller og engangsbriller har antidugg-systemer, optisk korrekte og forsterkede linser samt indirekte ventilasjonssystemer. De er egnet for brillebrukere og er 100% uten lateks. Hvert eneste par sterile engangsbriller blir individuelt undersøkt og vurdert som egnet for medisinsk utstyr, personlig verneutstyr eller andre sikkerhets- og vernebriller som kreves, for å sikre best mulig kvalitet.