Kontorartikler til renrom
Ettersom vi tilbyr et fullstendig utvalg papir, notatbøker og andre skrivematerialer som kan brukes i renrom, trenger det ikke være noen begrensninger for registrering og oppbevaring av data og annen informasjon i renromsområder.
Kontorartikler til renrom
Notatbøker for renrom og post-it-lapper for renrom lages av papir for renrom. Det er mulig å skrive på begge sider av arket. Vi anbefaler våre solide og resistente skrivetavler, som gjør det enklere å skrive ned notater i renrommene og de kontrollerte produksjonsområdene.
Spesielle renromspenner med antisklihåndtak gjør det enklere å skrive selv når du har på deg renromshansker. Blekket (vi tilbyr ulike farger) i renromspennene er permanent, også på kalde og våte overflater (for eksempel plastposer, laboratorieutstyr for engangsbruk), og hurtigtørkende. Det blir ikke gnidd utover, men kan skrubbes bort.