Støvsugere for renrom
Støvsugere for industrielle renrom er ment som et tillegg til og støtte for det sentrale "interne støvsugersystemet". Produktserien omfatter støvsugere med høy ytelse og tilbehør for ulike behov og bruksområder. Uansett om det gjelder våte, fuktige eller tørre kontaminanter, selv kjemisk kritiske eller eksplosive stoffer, tilbyr vi en egnet løsning.
Støvsugere for renrom
Sugekapasiteten
Optimal sugeeffekt i støvsugere for renrom oppnås gjennom perfekt samspill mellom motor, luftstrøm gjennom enhetene og plasseringen av den effektive, loddrette filterposen. Sugeeffekten reguleres i to hastighetsnivåer. Sugekapasiteten på 40 liter per sekund bekrefter det perfekte samspillet mellom motor og vifte, med lavt støynivå.
Filtrering
Den viktigste parameteren for støvsugere for renrom er innsamling av ultrafine partikler eller rester som genereres fra uthentede materialer, kontaminanter og/eller fra motoren.
ULPA-filter – effektivitet: 99,999 % for partikler ned til 0,12 mikron (Ultra Low Penetration Air = ultralav penetreringsluft)
HEPA-filter – effektivitet: 99,999 % for partikler ned til 0,3 mikron (High Efficiency Particulate Air = høyeffektiv partikkelluft)
Vi bruker i hovedsak ULPA-filteret med høy ytelse i modellene for renrom. På det høyeste sugenivået blir ULPA-filteret til et HEPA-filter, på grunn av hastighetsnivået.
Filtreringen (4- eller 5-trinns) og filterplasseringen avhenger av modellen.
Et stort utvalg tilbehør:
Nålfelle