Servietter og svabere for renrom
Servietter og svabere for renrom
Renromsservietter er en av de viktigste forbruksartiklene i renrom og kontrollerte miljøer. De brukes i en sammensatt rengjøringsprosess som fjerner kontaminanter som vanligvis ikke er synlige for det blotte øye, og de gjør det enklere å opprettholde en god grunnhygiene samt et rent visuelt inntrykk.
Renromsservietter må kunne absorbere en rekke overflatekontaminanter på kortest mulig tid for å oppnå effektiv rengjøring, og uten at de selv tilfører ytterligere forurensning i form av partikler, fibere, ioner eller mikrobiologiske kontaminanter.
Ettersom kravene til renrom varierer mye, må serviettene som velges, være egnet for bruksområdet. De ulike materialene og strukturene i serviettene har stor innvirkning på den tekniske og funksjonelle ytelsen.
Sertifisert kvalitet
Servietter fra vår partner ITW støttes av de mest avanserte standardene for kvalitetskontroll i industrien.
ITW Texwipe er den eneste produsenten av servietter for bruk i ISO-klasse 5 eller renere miljøer som er ISO-sertifisert.
basan-planer for servietter
Vi hjelper deg å velge egnede servietter for bruksområdet.