Bio Chrom
Bio Chrom
VWR tilbyr en produktserie for proteinrensing, basert på ulike utprøvde teknologier som IEX, ultrafiltrering, dialyse og affinitetsrensing.
Affinitetsteknologi kan brukes til å isolere spesifikke molekyler fra en blanding (f.eks His·Bind®-rensing), fange opp et spesifikt molekyl for undersøkelser av interaksjon (f.eks. immobilisering på GST·Bind™-harpiks), eller fjerne en komponent fra en reaksjon (f.eks. proteasefjerning ved hjelp av spaltingsoppfangingssett). Ved å legge til fusjonsmerker ved hjelp av uttrykkingsvektorer på rekombinante proteiner er affinitetsrensing mulig på flere måter.
Vårt utvalg av matriser for immobilisert metallaffinitetkromatografi (IMAC) for rensing av His·Tag®-fusjonsproteiner, er det største utvalget som er tilgjengelig. Dette inkluderer agarosebasert His·Bind-harpiks, forhåndsladet, ikke-ledende Ni-NTA His·Bind-harpiks, magnetisk baserte His Mag™ agaroseperler, cellulosebaserte, forhåndsladede His Bind-hurtigkolonner og kassetter og metylakrylat His·Bind Fractogel®-harpiks, som tillater høyere trykk og større kapasiteter. Andre agarosebaserte affinitetsharpikser tillater rask rensing av GST·Tag™-, S·Tag™- og T7·Tag®-fusjonsproteiner.
ÅPNE PROTEINRENSING PÅ MIKRONETTSTEDET FOR LIFE SCIENCES