Analytisk HPLC og UHPLC
Analytisk HPLC og UHPLC
HPLC er én av de mest brukte analytiske teknikkene innen kjemi og biovitenskap. Hvorfor er det slik? Den er eksepsjonelt god til å separere svært like forbindelser. Hva kan den brukes til? Alt fra farmasøytiske forbindelser til miljøgifter.
Fordi det finnes mange moduser av LC, som omvendt fase, normal fase, HILIC, ionebytte og størrelsesekskludering, er metoden svært tilpassbar for spesifikke behov. Uansett om du leter etter den rette kolonnen eller trenger hjelp til å utvikle den beste metoden, er vi her for deg. Vi kan hjelpe til med opplæring for å maksimere effektiviteten din eller komme med nye ideer for å hjelpe deg med dine analytiske utfordringer.