Gasskromatografi
Gasskromatografi
Ved gasskromatografi anvendes partisjon mellom en gassfase og en funksjonalisert immobilisert flytende fase for å oppnå separasjon. Takket være lengden til kapillærkolonnene kan høy oppløsning oppnås.
Gasskromatografi, kapillær gasskromatografi eller bare GC brukes mye innenfor oljeindustrien, til mattesting for pesticidanalyse, innenfor den farmasøytiske industrien for testing av løsningsmiddelrester og til mange andre bruksområder. Den brukes hovedsakelig til analyse av flyktige eller delvis flyktige analytter.
Produktsider