Turbiditet
Turbiditet
En enkel og pålitelig indikator på endring i vannkvaliteten
Turbiditetsmåling er en viktig test av vannkvalitet: drikkevann – overvåking av avløpsvann – industrivann og mer …
Pålitelig turbiditetsovervåking er en avgjørende del av drikkevannproduksjon, og offentlige helse- og sikkerhetsorganisasjoner rundt om i verden anerkjenner viktigheten av å måle denne parameteren.
En plutselig endring i turbiditet kan indikere en ekstra forurensingskilde (biologisk, organisk eller uorganisk) eller være et signal om et problem i vannbehandlingsprosessen.
Har du spørsmål om turbiditet, eller er du en nybegynner og trenger mer informasjon? Klikk nedenfor for å laste ned heftet «Theory of turbidity».
Ved bruk kan alvorlige problemer forårsake interferens og feil som reduserer nøyaktigheten til ethvert instrument. Det er viktig å verifisere kalibreringen av instrumentet for å forsikre seg om at instrumentet fungerer som det skal, og gir så presis informasjon om mulig. Klikk nedenfor for å laste ned heftet «Technical information on standards».
Produktdetaljer
TL23-serien med turbidimetere av typen bordmodeller, Hach
Pålitelige måling for et bredt spekter av turbiditetsapplikasjoner
Et turbidimeter som forenkler testing i de mest krevende avløpsvannmiljøer og industrielle miljøer
  • Brukervennlig og intuitiv berøringsskjerm i farger
  • Enkle databehandlings- og eksportfunksjoner
  • Enkelt å være sikker
Leveres med prøveceller, standarder og tilbehør
Produktdetaljer
Den nye bærbare VWR TIR200
For rask, presis og enkel testing i felten
Kan brukes til alt fra drikkevann til avløpsvann og for både fargede og fargeløse væsker.
Overholder EN ISO 7027.
Produktdetaljer
WTW, IDS-turbiditetssensorer – digitale og klare for trådløs bruk
VisoTurb® 900-P: Digital IDS-turbiditetsmåling med en praktisk turbiditetssensor
  • Praktisk turbiditetssensor til måling av turbiditet i overflate- og prosessvann
  • Enkel 2- eller 3-punkts kalibrering
  • Passer til WTW MultiLine® IDS multiparametermålinger i felten
Hele serien med turbiditetsmålere
Hele serien med turbiditetsstandarder