Laboratoriekjøleskap og frysere
Laboratoriekjøleskap og frysere
VWR tilbyr et stort utvalg av kjøleskap og frysere for laboratoriet.
Vi har frysere med -20°C og -40°C og ultrafrysere  ned til -86 °C. Vi tilbyr både fryseskap, fryseboks og kombiskap i  forskjellige størrelser  fra Thermo Scientific, Revco  og Binder. Vi anbefaler et spesielt laboratoriekjøleskap fordi det holder en jevn, stabil temperatur i hele skapet – i motsetning til hva som er tilfellet i alminnelige husholdningskjøleskap.
Vi har et bredt utvalg av innmat ( rack) til ultrafryserne.