Merck til Merck Millipore for den farmasøytiske industrien
Lichrosolv®- og EMSURE®-løsningsmidler, syrer, salter, Chromolith®-kromatografi og MAS-100 NT®-luftprøvetakere for ditt bruksområde innen den farmasøytiske industrien.
Merck til Merck Millipore for den farmasøytiske industrien
Du liker Mercks kjemikalier, men har problemer med å finne riktig produkt for ditt farmasøytiske bruksområde? Du trenger ikke lete mer!
Merck har laget denne kampanjen for den farmasøytiske industrien for å gi deg en oversikt over alle muligheter for bruksområdene dine. 
Fra den berømte acetonitril 1.00030.2500 til Merck Millipore Milli Q-systemene for laboratorievannet du trenger. Oppdag utvalget av løsningsmidler, syrer, baser, ICP-standarder, vannrensesystemer m.m. 
Alt du trenger til kromatografi, luftprøvetaking, miljøanalyse, kvalitetskontroll, prøvepreparering, bestemmelse av vanninnhold, elementanalyse osv.
FoU
Topp
Chromolith® WP300-kolonner for biobruksområder
De nye Chromolith® WP300- kolonnene er utformet spesielt for biobruksområder. 300 A monolittiske silikagelkolonner med stor porestørrelse (WP, wide pore) lages av én enkelt kontinuerlig stav av porøs silika med høy renhet, som deretter forbindes med C18, C8 og C4. Proteinfordelene til forberedende kolonner:
  • høy grad av biogjenvinning og spesielle selektiviteter for biomolekyler
  • mulighet for separasjon i høy hastighet
  • vesentlig lengre kolonnelevetid
  • høy motstand mot kolonneblokkering
  • kostnadsbesparelser pga. høyere prøvekapasitet og kolonneholdbarhet
Se Chromolith® WP300-produktene
Chromolith® HR-kolonner med høy oppløsning
Chromolith® -kolonnene er unike i kromatografibransjen. De består av én enkelt stav av monolittisk silika med høy renhet. Resultatet er en unik bimodal porestruktur som fører til betydelig forbedret kromatografisk ytelse i form av effektiv separasjon og kolonnemottrykk.
Se Chromolith® HR-produktene
LiChrosolv®-løsningsmidler
LiChrosolv®-løsningsmidler er ideelle for reproduserbare separasjoner.
Fordelene med LiChrosolv®-løsningsmidler:
  • dokumentert egnethet for deteksjon av UV, fluorescens og masse samt for bruk i UHPLC
  • optimalisert separasjon av toppgrunnlinje
  • høy oppløsning og følsomhet
  • forstyrrelsesfri grunnlinje for bedre reproduserbarhet
  • Oppdag for eksempel acetonitril hypergrade (MERC1.00029.2500) spesifikasjoner og analysesertifikat
Se Lichrosolv®-løsningsmidlene
Løsningsmidler i gasskromatografi og LC-MS
Nøyaktig analyse av rester av løsningsmidler i medikamenter med headspace-gasskromatografi, organisk sporanalyse og LC-MS-baserte metoder krever meget rene løsningsmidler når det er ekstremt lave konsentrasjoner av definerte rester av løsningsmidler.
Merck har utviklet spesifikke serier for dette. Klikk på serien for å se hele produktutvalget.
HPLC/UHPLC LC-MS Lichrosolv® Hypergrade
Andre Lichrosolv® gradient og Lichrosolv® isokratisk
GC GC-MS Suprasolv® GC-MS / Unisolv®
Andre Suprasolv®/Unisolv®
Kvalitetskontroll
Topp
MAS-100 NT®-luftprøvetakere
Den mikrobielle MAS-100 NT®- luftprøvetakeren er et bærbart instrument utviklet for bruk i kritiske miljøer. Disse enhetene er kompakte, men likevel sofistikerte og leverer den høyeste kvaliteten på prøvetakingen. Fordelene omfatter følgende:
  • De er svært enkle å bruke.
  • Maskinvare og programvare er utviklet i henhold til GAMP 4.
  • En sensor brukes til å måle og sikre en flyt på 100 SLPM ±2,5 %.
  • Godkjent i henhold til EN ISO 14698 del 1 vedlegg B.
  • Oppfyller fullstendig d50-kravene takket være prøvetakingshodet på 300 x 0,6 mm.
Se Merck-luftprøvetakereBe om en demonstrasjon av MAS 100
Envirocheck®-plater, klare til bruk
The Envirocheck®-plater, klare til bruk, er trippelpakket, gammabestrålt og kan lagres ved romtemperatur. De er tilgjengelig med diameter på 55 og 90 mm og passer perfekt til MAS-100 NT®-luftprøvetakere.
Fordeler:
  • lagres ved 15 til 25 °C
  • gammabestrålt, trippelpakket
  • H2O2 – ugjennomtrengelig innerpose
  • fire nøytralisatorer
  • lang holdbarhet – opptil 9 måneder
Se Envirocheck®-produktene
EMSURE®-syrer, -salter og -løsningsmidler
EMSURE®-syrer, -salter og -løsningsmidler gir deg:
  • nøyaktighet og pålitelighet – hver gang
  • komfort og sikkerhet
  • overholdelse av regelverk (ISO 6353, ACS, Reag. Ph. Eur.)
De er testet for opptil 70 parametere i Mercks strenge laboratorium for kvalitetskontroll i Darmstadt i Tyskland.
Oppdag for eksempel produktspesifikasjoner for eddiksyre, Reag. Ph. Eur. analytisk reagens
1.00063.1000.
Spesifikasjonene omfatter over 50 parametre, langt mer enn mengden av parametere
som kreves for Ph. Eur.
Se EMSURE®-produktene
Aquastar™ bestemmelse av vanninnhold
Aquastar™ Karl Fischer-reagenser og standarder for pålitelige resultater ved bestemmelse av vanninnhold. Karl Fischer-titrering er en av de raskeste og mest nøyaktige metodene for å bestemme vanninnhold i et område på 10 ppm til 100 %.
Standarden på Aquastar™-produkter er egnet for titreringsbestemmelse eller instrumentkontroll og er i samsvar med kravene i DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditering.
Kontakt den lokale VWR-spesialisten for å få en brukertipsartikkel eller demonstrasjonspakke for metodeutvikling.
Se AquastarTM-produktene
Certipur®, ICP-standarder med flere elementer
Alle Mercks ICP Certipur®-standarder samsvarer med ISO 17025 og ISO-guide 34.Disse standardene med flere elementer er sporbare til primære standarder og følger et omfattende analysesertifikat.
Se ICP Certipur®-produktene
Miljø
Topp
Se Spectroquant®-spektrofotometrene
Produksjon
Topp
TSB av høy kvalitet
Tryptisk soyabuljong (TSB) fra Merck er testet for sterilitet og fravær av mykoplasma. Den leveres i granulert form med høy ytelse i trippel emballasje, klar for bruk i et renrom.
Se TSB-serien nedenfor:
Tryptisk soyabuljong, ikke animalsk, bestrålt, trippel emballasje, 5 kg
Tryptisk soyabuljong, bestrålt, trippel emballasje, 5 kg
MSYNTH® plus til organisk syntese
MSYNTH®plus-produkter er utviklet for organisk syntese i regulerte miljøer for å gjøre kvalifisering av startmaterialer så enkelt som mulig. Serien er kvalifisert for bruk i GMP -syntese og er optimalisert for forskning, utvikling og produksjon. Porteføljen omfatter komponenter, reagenser, løsningsmidler, prosesskjemikalier og tilsetningsstoffer.
Se MSYNTH® plus-produktene
Generelt
Topp
Syrer i Safebreak-flasker
Safebreak -flasker fra Merck er laget av glass med PE-belegg. Når glasset knuses, blir splintene fanget opp av PE-kappen.
Se syrer i Safebreak®-flasker
Extran®
Extran®-rengjøringsmidler er utviklet for bruk i laboratorier og produksjonsanlegg. Disse rengjøringsmidlene sikrer restfri,grundig rengjøring. Alle aktive ingredienser er biologisk nedbrytbare.
Se Extran®-produktene
Chemizorb®
Chemizorb® -absorbenter består av porøse mineraler eller syntetiske kopolymer som er kjemisk inerte og i stand til å ta opp mellom 100 og 400 % av sin egen vekt av flytende materiale. Chemizorb® brukes til å fjerne sølt væske raskt og sikkert.
Se Chemizorb®-produktene
Milli-Q® IQ7000-rensingssystem
Milli-Q® IQ 7000 er utviklet for å sikre at eksperimenter beskyttes mot spor av ioniske kontaminanter. Et ideelt system for ultrarent vann i kombinasjon med den nye Q-POD®-dispenseren for ultrarent vann .
  • kompakt og ergonomisk
  • enkel og intuitiv dispensering
  • miljøvennlig UV-lampe (ingen Hg)
  • rensemedium med eksepsjonell ytelse
Se Milli-Q®-produktene