Temperaturkontrollsystemer
Temperaturkontrollsystemer er mye brukt for mange forskjellige oppvarmings- og nedkjølingsoppgaver i laboratorier der det arbeides med Life Science, mikrobiologi og kjemi. 
VWR tilbyr termostatbad for kjøling, gjennomstrømningskjølere og termostatbad for oppvarming fra markedsledende leverandører som Julabo, Huber, Lauda og Grant, samt fra vår egen VWR Collection. 
La oss hjelpe deg med å finne det rette termostatbadet for ditt bruksområde. 
Velg et termostatbad etter bruksområde
Termostatbad for kjøling og gjennomstrømningskjølere
Termostatbad for oppvarming
Termostatbad for kjøling og oppvarming
Velg termostatbad etter leverandør
Julabo
Lauda
Grant
Huber
VWR
Be om et pristilbud.
Ting å tenke på før du kjøper et termostatbad
  • Hva slags bruksområder jobber du med?
  • Jobber du med interne eller eksterne bruksområder? 
  • Trenger du et åpent eller lukket system? 
  • Hvilket temperaturområde er nødvendig?
  • Hvor stor temperaturstabilitet er nødvendig?
  • Hvilke oppvarmings- og nedkjølingstider er nødvendige?
  • Hvor stort er nedkjølings-/oppvarmingsbehovet (i watt)?
  • Er det nødvendig med en integrert programmodul med tids- og temperaturprofilering?
  • Hvor stor kapasitet (i liter) er nødvendig?
  • Hvor stor gjennomstrømningshastighet er nødvendig?
  • Er det nødvendig med en PT100-sensor?
    Be om et pristilbud.
    Beregning av nedkjølingsbehov
    Det er viktig at du finner det riktige nedkjølingsbehovet for et bruksområde. Du kan regne ut dette behovet ved å bruke denne formelen:
    Watt i Celsius Watt = (ΔT° x (4,126) / S
    ΔT° = Differensen i væsketemperatur ved inntaket av væske og utløpet av væske når den har passert gjennom enheten
    S = Tiden det tar i sekunder å fylle en beholder på 1 liter. Hvis den kjente flyten for eksempel er 10 liter per minutt, er 60 sekunder delt på 10 l = 6 sekunder. S = 6 sekunder
    4,126 = Omgjøringskonstant for tettheten og den spesifikke varmen til vann
    Klikk her for å finne en oversikt over alle våre termostater og termostatbad.