Whatman™-filtre for vann-, luft- og jordtesting
Nøyaktige og pålitelige analyseresultater er viktig ved overvåking av luft, vann og jord for miljøtesting. GE vet at du trenger å være sikker på at filtreringstrinnene du utfører, er effektive, reproduserbare og bevarer integriteten til prøven. Uansett hva du bruker ett av våre glasspapir, sprøytefiltre eller andre Whatman™-produktene til, kan du stole på at GE forstår at kvalitet er viktig.
Vanntesting   Lufttesting   Jordtesting
NYE RTU*-filtre er tilgjengelige!
*Klare til bruk
40 år med erfaring med klargjøring og testing av miljøprøver på 21 minutter
Topp
Whatman™-filtre for vanntesting
Med Whatman™-filtre kan du teste prøvene dine i henhold til miljømessige vanntestingskrav. Følgende tester må utføres:
  • analyse av faste stoffer
  • analyse av metaller
  • prøvepreparering av oppløsningsioner
  • oppløst organisk karboninnhold
  • HPLC, UHPL, ICP-MS
  • mikrobiologisk analyse
Whatman™ har utviklet spesielle filtre for å garantere pålitelige resultater og gjøre det enkelt for deg å utføre hver analyse, selv av kritiske prøver.
For eksempel, 934-AH RTU-glassfiberfiltre, som leveres forvaskede og forhåndsveide, er betydelig tidsbesparende når du utfører analyse av suspenderte faste stoffer.
GD/XP-sprøytefiltre, som inkluderer en integrert forfiltrering med dobbelt forfilterlag og en endelig 0,45 µm membran, gir enkel filtrering av prøver som er vanskelige å filtrere. Forfilteret i polypropylen minimerer ekstraherbare ioner, noe som gjør det egnet for analyse av spormetall med ICP-MS. Finn ut hvordan Anotop IC™, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP og GD/X™ samt Mini-Uniprep kan hjelpe deg!
Kundeanbefaling: Whatman™-filtre for testing av vannkvalitet
Nyhet: Serien med RTU-produkter (bruksklare produkter) inneholder nå også filtre
GF/C bruksklare produkter for oppløste faste stoffer og suspenderte faste stoffer i henhold til EN872
934-AH bruksklare produkter for flyktige stoffer i henhold til US EPA laboratoriestandardmetode 2540 C og D
Klare til bruk: forvasket, tørket/antent, avkjølt, veid (vekt oppgitt med fire desimaler) og plassert i merket panne med strekkode og i en eske med strekkode 
Fysisk analyse
Totalt suspenderte, oppløste og flyktige stoffer må bestemmes ved bruk av glassfiberfiltre. 934-AH RTU-glassfiberfiltre er klare til bruk!
Glassmikrofiberfiltre uten bindemiddel, grad GF/C, Whatman
Bruksområde:
Filtre for analyse av totalt suspenderte, oppløste og flyktige stoffer
Høydepunkt 1:
Retensjon av svært fine partikler
Høydepunkt 2:
Retensjon av partikler på 1,2 µm
Standard metodesamsvar:
EN 872
Filterets navn:
GF/C
Filtertype:
Glassfiberfiltre
Glassmikrofiberfiltre uten bindemiddel, grad 934-AH, Whatman
Bruksområde:
Filtre for analyse av totalt suspenderte og faste stoffer
Høydepunkt 1:
Høy lastekapasitet
Standard metodesamsvar:
2540D
Filterets navn: 934-AH
Filtertype: Glassfiberfilter
Nye bruksklare produkter for flyktige stoffer er tilgjengelige
Glassmikrofiberfiltre, 934-AH™ RTU, Whatman
Bruksområde:
Filtre for analyse av totalt suspenderte, faste stoffer
Høydepunkt 1:
Klare til bruk: forvasket og forhåndsveid
Høydepunkt 2:
Hver panne har en unik strekkode
Samsvar med standardmetode:
2540D
Filterets navn: 934-AH RTU
Filtertype: Glassfiberfilter
Glassmikrofiberfiltre uten bindemiddel, grad GF/C RTU, Whatman
Bruksområde:
Filtre for analyse av totalt suspenderte, oppløste og flyktige stoffer
Høydepunkt 1:
Klare for bruk: forvasket, tørket, avkjølt og veid
Høydepunkt 2:
Sertifisert tap av masse <0,017 mg/cm2 
Samsvar med standardmetode:
EN 872
Filterets navn:GF/C RTU
Filtertype: Glassfiberfilter
Demonstrasjon av glassmikrofiberfiltre, 934-AH™ RTU, Whatman
Kjemisk analyse
Kjemisk analyse utføres vanligvis ved hjelp av analytiske instrumenter. Filtrering av vannprøver før analyse er god praksis for å fjerne uønskede partikler fra analysen og for å beskytte ømfintlige instrumenter mot potensielt skadelige forbindelser.
I denne delen kan du finne filtre for:
  • bestemmelse av oppløste tungmetaller (GD/XP™-sprøytefiltre, integrerte Polydisc™ GW- og Polycap™ GW-filtre)
  • prøvepreparering av oppløsningsioner (Anotop IC™-sprøytefilter)
  • bestemmelse av oppløst organisk karbon (DOC) (Puradisc™ Aqua 30-sprøytefilter)
Sprøytefiltre, GD/XP™, Whatman
Bruksområde:
Analyse av oppløste tungmetaller
Høydepunkt 1:
For prøver som er vanskelige å filtrere
Høydepunkt 2:
Egnet for analyse av spormetall
Filterets navn:
GD/XP™
Filtertype:
SPRØYTEFILTRE
Polydisc™ GW, integrerte filtre, Whatman
Bruksområde:
Analyse av oppløste tungmetaller
Høydepunkt 1:
Til prøver av grunnvann
Filterets navn:
POLYDISC™ GW
Filtertype:
Integrerte filtre
Grunnvannsprøvekapsler, Polycap™ GW, Whatman
Bruksområde:
Analyse av oppløste tungmetaller
Høydepunkt 1:
Til prøver av grunnvann
Filterets navn:
POLYCAP™ GW
Filtertype:
Integrerte filtre
Sprøytefiltre, Anotop™, Whatman
Bruksområde:
Analyse av oppløste ioner
Høydepunkt 1:
Sertifiserte og garantert lave nivåer av anionutvasking
Filterets navn:
ANOTOP™ IC
Filtertype:
SPRØYTEFILTRE
Sprøytefiltre, Puradisc™ Aqua 30, Whatman
Bruksområde:
Analyse av oppløst organisk karbon
Høydepunkt 1:
Forvasket
Filterets navn:
PURADISC™ AQUA30
Filtertype:
SPRØYTEFILTRE
Mikrobiologisk analyse
Relaterte artikler
VWR kan tilby et komplett utvalg av forbruksartikler, utstyr og reagenser for miljøanalyse. Bruk søkeverktøyet på hjemmesiden vår, eller ta kontakt med den lokale salgsrepresentanten.
Kontakt
Topp
Whatman™-filtre for lufttesting
Overvåking av luftkvalitet blir mer og mer viktig på grunn av tilstedeværelsen av høye mengder forurensende stoffer i luften som omgir oss. Kildene til utslipp kan være naturlige eller forårsaket av industri, jordbruk eller transporttrafikk. Ultrafine partikler (UFP) har blitt et viktig interesseområde for miljøovervåking og relaterte studier, fordi de har vist seg å ha potensielt betydelig innvirkning på luftkvalitet og helse.
Tungmetaller samt organiske og uorganiske kjemikalier som ozon, flyktige organiske karboner, SO2, NO2, CO, benzoat eller asbest må også overvåkes.
Whatman™ kan støtte deg med dedikerte filtre for overvåking av partikler, både manuelle og automatiserte; for prøvetaking i normale eller krevende miljøer; for testing av radioaktivitet, metaller eller asbest.
Velg mellom 13 forskjellige typer Whatman™-filtre for luftprøvetesting:
  • PM2,5
  • GF/A
  • EPM 2000
  • GF10
  • TE-membraner
  • QM-EN kvartsfiberfiltre
  • QM-H kvartsfiberfiltre
  • QM-EN kvartshylser
  • QM-H kvartshylser
  • Glassmikrofiberspoler
  • WME
  • Nucleopore™-membraner
  • Cyclopore™-membraner
Partikkelanalyse
Manuell prøvetaking i normale omgivelser
Glassmikrofiberfiltre med bindemiddel, grad GF 10, Whatman
Bruksområde:
Manuell prøvetaking av partikler i omgivelsesluft (normalt miljø)
Høydepunkt 1:
Ekstrem mekanisk stabilitet
Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 180 °C
Filterets navn:
GF10
Filtertype:
GLASSFIBERFILTRE
Ekstraksjonshylser, Whatman
Bruksområde:
Manuell prøvetaking av partikler i omgivelsesluft (normalt miljø)
Høydepunkt 1:
For skorsteinsgasser
Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 500 °C
Filterets navn:
GLASSFIBERHYLSER
Filtertype:
GLASSFIBERHYLSER
Membranfiltre, PTFE, TE-serien, Whatman
Bruksområde:
Manuell prøvetaking av partikler i omgivelsesluft (normalt miljø)
Høydepunkt 1:
Høy kjemisk kompatibilitet
Høydepunkt 2:
Lav kjemisk bakgrunnsinterferens
Filterets navn:
TE PTFE
Filtertype:
PTFE-MEMBRANFILTRE
Glassmikrofiberfiltre uten bindemiddel, grad GF/A, Whatman
Bruksområde:
Manuell prøvetaking av partikler i omgivelsesluft (normalt miljø)
Høydepunkt 1:
For gravimetrisk bestemmelse, PM10
Høydepunkt 2:
Høy strømningshastighet
Filterets navn:
GF/A
Filtertype:
GLASSFIBERFILTRE
Glassmikrofiberfiltre for luftprøvetaking, grad EPM 2000, Whatman
Bruksområde:
Manuell prøvetaking av partikler i omgivelsesluft (normalt miljø)
Høydepunkt 1:
For gravimetrisk bestemmelse, PM10
Høydepunkt 2:
Brukes i PM-10-luftprøvetakingsutstyr med høyt volum
Filterets navn:
EPM2000
Filtertype:
GLASSFIBERFILTRE
Membranfiltre for luftprøvetaking, PTFE, grad PM 2,5, Whatman
Bruksområde:
Manuell prøvetaking av partikler i omgivelsesluft (normalt miljø)
Høydepunkt 1:
For bestemmelse av PM 2,5. Høy kjemisk kompatibilitet
Høydepunkt 2:
Lav kjemisk bakgrunnsinterferens
Standard metodesamsvar:
EPA PM 2,5 (krav i 40 CFR, del 50, vedlegg L)
Filterets navn:
PM 2,5 PTFE
Filtertype:
PTFE-MEMBRANFILTRE
Manuell prøvetaking i krevende miljøer
Kvartsmikrofiberfiltre for luftprøvetaking, grad QM-A, Whatman
Bruksområde:
Manuell prøvetaking av partikler i omgivelsesluft (krevende miljø)
Høydepunkt 1:
For skorsteinsgasser. Kvarts med høy renhet.
Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 800 °C
Filterets navn:
QM-A
Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE
Luftprøvetakingfiltre av ren kvarts, grad QM-H, Whatman
Bruksområde:
Manuell prøvetaking av partikler i omgivelsesluft (krevende miljø)
Høydepunkt 1:
100 % ren kvarts
Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 900 °C
Filtertype:
QM-H
Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE
Ekstraksjonshylser, høy renhet, kvarts, Whatman
Bruksområde:
Manuell prøvetaking av partikler i omgivelsesluft (krevende miljø)
Høydepunkt 1:
Kvarts med høy renhet. For skorsteinsgasser.
Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 800 °C
Filterets navn:
KVARTSFIBERHYLSER
Filtertype:
KVARTSFIBERHYLSER
Automatisert prøvetaking
Glassmikrofiberfiltre med bindemiddel, grad GF 10, Whatman
Bruksområde:
Automatisert prøvetaking av partikler i omgivelsesluft
Høydepunkt 1:
Ekstrem mekanisk stabilitet
Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 180 °C
Filterets navn:
GF10-SPOLER
Filtertype:
GLASSMIKROFIBERSPOLER
Prøvetaking for radioaktivitet- og metallanalyse
Glassmikrofiberfiltre uten bindemiddel, grad GF/A, Whatman
Bruksområde:
Prøvetaking av radioaktiv luftforurensning
Høydepunkt 1:
Egnet til å absorbere radioaktivt jod
Høydepunkt 2:
Høy strømningshastighet
Filterets navn:
GF/A
Filtertype:
GLASSFIBERFILTRE
Bruksspesifikke filterpapir, grad 72, Whatman
Bruksområde:
Prøvetaking av radioaktiv luftforurensning
Høydepunkt 1:
Egnet til å absorbere radioaktivt jod
Filterets navn:
Grad 72
Filtertype:
GLASSFIBER-/CELLULOSEFILTERPAPIR
Filtre for bestemmelse av metaller i partikler i omgivelsesluft
Membranfiltre, blandet celluloseester, Whatman
Bruksområde:
Filtre for bestemmelse av metaller i partikler i omgivelsesluft
Høydepunkt 1:
Bra strømningshastighet og styrke
Høydepunkt 2:
Mange grader av porøsitet
Filterets navn:
MCE
Filtertype:
MCE-MEMBRANFILTRE
Kjemisk analyse
Overvåking av luftforurensning fra skorsteiner, røykkanaler og aerosoler krever et filter som kan motstå krevende kjemiske miljøer og høye temperaturer. Høy renhet er også nødvendig for dette bruksområdet.
Filtre for analyse av tungmetaller
Kvartsmikrofiberfiltre for luftprøvetaking, grad QM-A, Whatman
Bruksområde:
Analyse av tungmetaller
Høydepunkt 1:
Kvarts med høy renhet
Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 800 °C
Filterets navn:
QM-A
Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE
Luftprøvetakingfiltre av ren kvarts, grad QM-H, Whatman
Bruksområde:
Analyse av tungmetaller
Høydepunkt 1:
100 % ren kvarts
Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 900 °C
Filtertype:
QM-H
Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE
Glassmikrofiberfiltre for luftprøvetaking, grad EPM 2000, Whatman
Bruksområde:
Analyse av tungmetaller
Høydepunkt 1:
Detaljert kjemisk analyse av spor av forurensing
Høydepunkt 2:
Brukes i PM-10-luftprøvetakingsutstyr med høyt volum
Filterets navn:
EPM2000
Filtertype:
GLASSFIBERFILTRE
Ekstraksjonshylser, høy renhet, kvarts, Whatman
Bruksområde:
Analyse av tungmetaller
Høydepunkt 1:
Kvarts med høy renhet. Egnet for både løsemiddelekstraksjon og luftprøvetaking.
Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 800 °C
Filterets navn:
KVARTSFIBERHYLSER
Filtertype:
KVARTSFIBERHYLSER
Filtre for andre organiske eller uorganiske kjemikalier
Glassmikrofiberfiltre uten bindemiddel, grad GF/A, Whatman
Bruksområde:
Andre organiske eller uorganiske kjemikalier
Høydepunkt 1:
Høy strømningshastighet
Filterets navn:
GF/A
Filtertype:
GLASSFIBERFILTRE
Membranfiltre, PTFE, TE-serien, Whatman
Bruksområde:
Andre organiske eller uorganiske kjemikalier
Høydepunkt 1:
Bedre holdbarhet for krevende testmiljøer
Høydepunkt 2:
Høy kjemisk kompatibilitet
Filtertype:
TE PTFE
Filtertype:
PTFE-MEMBRANFILTRE
Kvartsmikrofiberfiltre for luftprøvetaking, grad QM-A, Whatman
Bruksområde:
Andre organiske eller uorganiske kjemikalier
Høydepunkt 1:
Kvarts med høy renhet
Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 800 °C
Filterets navn:
QM-A
Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE
Luftprøvetakingfiltre av ren kvarts, grad QM-H, Whatman
Bruksområde:
Andre organiske eller uorganiske kjemikalier
Høydepunkt 1:
100 % ren kvarts
Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 900 °C
Filterets navn:
QM-H
Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE
Ekstraksjonshylser, høy renhet, kvarts, Whatman
Bruksområde:
Andre organiske eller uorganiske kjemikalier
Høydepunkt 1:
Kvarts med høy renhet. Egnet for både løsemiddelekstraksjon og luftprøvetaking.
Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 800 °C
Filtertype:
KVARTSFIBERHYLSER
Filtertype:
KVARTSFIBERHYLSER
Asbestanalyse
Relaterte artikler
VWR kan tilby et komplett utvalg av forbruksartikler, utstyr og reagenser for miljøanalyse. Bruk søkeverktøyet på hjemmesiden vår, eller ta kontakt med den lokale salgsrepresentanten.
Kontakt
Topp
Whatman™-filtre for jordtesting
Fra et miljømessig synspunkt er jord et primærelement av økosystemet, sammen med vann, luft og levende organismer, og trenger derfor å bli bevart og beskyttet mot mulig degradering. Samtidig er bruk av gjødsel i jordbruk en kraftfull metode for å øke produktiviteten for jord og dermed få bedre utbytte av avlinger.
Jordprøveanalyse krever at kjemiske forbindelser først ekstraheres fra matrisen ved hjelp av pH- og varmemodulasjon og deretter konsentreres. Nitrogen, pesticider, fosfor, bevarte faste stoffer og klarifiserte løsninger samt pH må bestemmes i jordprøver. Whatman™ kan gi deg det rette produktet for hver test.
Be om Whatman-filterprøver for JORD
Kjeldahl-nitrogenanalyse
Kjeldahl-nitrogenanalyse
Nitrogeninnhold i jord måles vanligvis ved hjelp av Kjeldahl-metoden, som omfatter prøvetaking fra en nøyaktig mengde jord før overføring til et oppsugingsrør. For dette bruksområdet må du bruke Whatman™-veieskip med lavt nitrogeninnhold og deretter filtrere prøven med kvalitativt papir.
Kvalitativt filterpapir, standard graderinger, grad 4 og 4V, Whatman
Bruksområde:
Kjeldahl-nitrogenanalyse
Høydepunkt 1:
For filtrering av prøver før analyse
Filterets navn:
Grad 4
Filtertype:
FILTERPAPIR
Kjeldahl-veieskip, Whatman
Bruksområde:
Kjeldahl-nitrogenanalyse
Høydepunkt 1:
Lavt nitrogeninnhold
Filtertype:
Grad 609
Filtertype:
VEIESKIP
Soxhlet-ekstraksjon
Før analyse med for eksempel gasskromatografi (GC) kan du klargjøre jord ved hjelp av Soxhlet-ekstraksjon eller mikrobølgefordøyelse. Ekstraksjonshylser er mye brukt for denne teknikken. Bruk spesifikke sprøytefiltre for å fjerne små partikler og beskytte GC-instrumentet ditt.
Ekstraksjonshylser, Whatman
Bruksområde:
Soxhlet-ekstraksjon
Filterets navn: CELLULOSEHYLSER
Filtertype: CELLULOSEHYLSER
Spektrofotometri og kromatografi
De fleste tester for sporelementer er basert på å ekstrahere jord og måle konsentrasjonen av sporelementer i den jordfrie væskefasen ved hjelp av for eksempel induktivt koblet plasma atomemisjonspektrometri (ICP-AES). Prøven skal deretter vanligvis filtreres gjennom et kvalitativt filterpapir eller glassfiberfilter, slik at den ikke vil tette nebulatorer eller forstyrre injeksjonen inn i analyseinstrumentet. Hvis prøven fordøyes med acqua regia, kan den filtreres gjennom et askefritt filterpapir.
Sprøytefiltre, SPARTAN™, Whatman
Bruksområde:
Spektrofotometri og kromatografi
Høydepunkt 1:
HPLC-sertifisert
Filterets navn:
SPARTAN
Filtertype:
Glassfiberfilter
Sprøytefiltre, Puradisc™, Whatman
Bruksområde:
Spektrofotometri og kromatografi
Høydepunkt 1:
Bredt utvalg av membraner, porestørrelser og diametre
Filterets navn:PURADISC
Filtertype:Glassfiberfilter
Sprøytefiltre, GD/X™, Whatman
Bruksområde:
Spektrofotometri og kromatografi
Høydepunkt 1:
Med forfiltreringsstabel av glassfiberfilter
Høydepunkt 2:
Tre til syv ganger høyere prøvevolum enn standard sprøytefiltre
Filterets navn:
GD/X
Filtertype:
Sprøytefiltre
Sprøytefiltre, GD/XP™, Whatman
Bruksområde:
Prøver som er vanskelige å filtrere
Høydepunkt 1:
Med forfiltreringsstabel av polypropylen
Høydepunkt 2:
Reduserer nivået av ekstraherbare ioner
Filterets navn:
GD/XP
Filtertype:
Sprøytefiltre
Sprøytefrie filtre, Mini-UniPrep™ G2, Whatman
Bruksområde:
Spektrofotometri og kromatografi
Høydepunkt 1:
Alt-i-ett-filter og automatisk prøvevekslerrør
Høydepunkt 2:
Med prøvevekslerrør i GLASS
Filterets navn:
MINIUNIPREP G2
Filtertype:
Glassfiberfilter
Sprøytefrie filtre, Mini-UniPrep™, Whatman
Bruksområde:
Spektrofotometri og kromatografi
Høydepunkt 1:
Alt-i-ett-filter og automatisk prøvevekslerrør
Høydepunkt 2:
Med prøvevekslerrør i PLAST
Filterets navn:
MINIUNIPREP
Filtertype:
Glassfiberfilter
Demonstrasjon av Whatman GD/X™-sprøytefilter
Demonstrasjon av Whatman Mini-UniPrep™
Kolorimetri for fosforanalyse
Gjennom testing av fosfor i jordsmonnet kan man bestemme mengden fosforgjødsel som trengs for å oppnå maksimal plantevekst. For å bestemme fosforinnhold i jordsmonnet ekstraheres jorda ved hjelp av en kjemisk løsning, og fosforinnholdet i ekstraktet måles ved hjelp av kolorimetri. Det er vanligvis nødvendig å filtrere ekstraktet gjennom et kvalitativt filterpapir før analyse. Hvis en automatisert metode brukes for å fastslå fosforkonsentrasjon, kan det være nødvendig med syreresistente filterpapir.
Kvantitativt filterpapir, askefri, grad 41, Whatman
Bruksområde:
Kolorimetri for fosforanalyse
Filterets navn: Grad 41
Filtertype: FILTERPAPIR
pH-analyse
pH-verdien i jorda er avgjørende for hvor godt den holder på mineraler. Noen planter har svært individuelle pH-krav. Det fins mange forskjellige måter å måle pH i jordsmonnet på. Lakmus-/pH-papir er en rask og rimelig metode for å teste pH i jordsmonnet når et pH-meter ikke er tilgjengelig eller når svært nøyaktige verdier ikke er nødvendig. Når du forbereder jordprøven, bruker du et veiepapir for å veie jorden før du legger til vann. Filterpapir kan brukes for å fjerne unødvendige partikler fra suspensjonen.
pH-indikatorpapir, Whatman
Bruksområde:
pH-analyse
Høydepunkt 2:
Universelle indikatorer
Filterets navn:
PHANPEHA
Filtertype:
INDIKATORPAPIR
Whatman™-filtre for prøverensing og retensjon av faste stoffer
Flere testmetoder krever at flytende komponenter i en løsning må skilles fra suspenderte stoffer før analyse. GE tilbyr et bredt utvalg av cellulosefilterpapir med ulike nivåer av strømningshastighet, kapasitet, og kjemisk motstandskraft for å støtte disse bruksområdene.
Papirfiltre: veiledning
Relaterte artikler
VWR kan tilby et komplett utvalg av forbruksartikler, utstyr og reagenser for miljøanalyse. Bruk søkeverktøyet på hjemmesiden vår, eller ta kontakt med den lokale salgsrepresentanten.
Kontakt