Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
pH electrodes, InLab® Power
Leverandør: Mettler-Toledo
InLab® Power
Combination pH electrode with SteadyForce™ and S7 screw head for general laboratory applications.
  • Highly reproducible
  • Maintenance-free
  • Autoclavable
Leveringsinformasjon: Supplied with quality certificate.
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Beskrivelse Type pH Temp Materiale Elektrolytt Diafragma Diam×L Tilkobling For Fp Art.nr Antall
pH electrode InLab® Power with pressurized electrolyte, SteadyForce™ reference system, A41 membrane InLab® Power 0 - 12 0...+130 °C glass DPA-Gel Ceramic 12×120 mm S7 General applications 1 662-2845
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall