Du søkte etter: SPE sorbenter
20  treff i ditt søk
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (7061-00)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: SPE sorbent for clean-up columns. Suitable for the determination of Hydrocarbon Oil Index according ISO 9377-2 and NEN 5733.
UOM: 1 * 100 g
Sertifikater
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: These cross-linking agents contain at least two reactive groups that are reactive towards numerous groups, including sulphydryls, amines and carbohydr...
Produsent: MACHEREY-NAGEL
Beskrivelse: The high purity CHROMABOND® adsorbents can be used for a self-filling of SPE columns or further analytical applications.
Produsent: Novabiochem (Part of Merck)
Beskrivelse: The base resin is PEG-PS-copolymer (90 µm), functionalised with 4-hydroxy-methylpenoxyacetic acid.
Produsent: Novabiochem (Part of Merck)
Beskrivelse: H-Arg(Pbf)-HMPB NovaPEG resin, 0.20 - 0.60 mmol/g, 5 g
Produsent: VARIAN
Beskrivelse: Bondesil™ C18 bulk sorbent, 40 µm
Produsent: VARIAN
Beskrivelse: Aminomethylstyrene resin is a particularly versatile material suitable for the attachment of a variety of spacers, handles and linkers (for use in sol...
Produsent: VARIAN
Beskrivelse: Strongly basic anion exchanger, Cl⁻ form. Moist, light yellow spherules.
Artikkenummer: (VARIPL3476-6689)
Produsent: VARIAN
Beskrivelse: PL-FMPB resin, 1% DVB, 1,4 mmol/g, 150 - 300 μm, 1 kg
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VARIAN
Beskrivelse: PL-Thiol MP SPE, 500 mg/6 mL
Produsent: VARIAN
Beskrivelse: PL-CMS resin, 1% DVB, 0,6 mmol/g, 75 - 150 μm, 1 kg
Produsent: VARIAN
Beskrivelse: PL Cl-Trt-Cl resin, 1% DVB, 1,4 mmol/g, 75 - 150 µm, 1 kg
Produsent: VARIAN
Beskrivelse: PL-Wang resin, 1% DVB, 0,6 mmol/g, 75 - 150 μm, 1 kg
Produsent: VARIAN
Beskrivelse: PL-HCO₃ MP resin, 1,8 mmol/g, 100 Å, 150 - 300 μm, 1 kg
Produsent: VARIAN
Beskrivelse: This macroporous polystyrene product has a much higher loading compared to conventional functionalised silica SPE media and is compatible with all pol...
Produsent: VARIAN
Beskrivelse: PL-Rink resin, 1% DVB, 0,7 mmol/g, 75 - 150 μm, 100 g
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom