Acid Bottles, with stopper and interchangeable cap, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
DURAN® borosilicate glass 3.3, clear or amber.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Bottles with ground pennyhead stopper and ground interchangeable glass cap.
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Clear
Kapasitet NS Ytre diam Høyde Fp Art.nr Antall
1000 ml 29/32 109 mm 260 mm 1 215-6114
100 ml 19/17 55 mm 145 mm 1 215-6111
250 ml 19/17 75 mm 180 mm 1 215-6112
500 ml 24/20 82 mm 220 mm 1 215-6113
Amber
Kapasitet NS Ytre diam Høyde Fp Art.nr Antall
1000 ml 29/32 109 mm 260 mm 1 215-6124
100 ml 19/17 55 mm 145 mm 1 215-6121
250 ml 19/17 75 mm 180 mm 1 215-6122
500 ml 24/20 82 mm 220 mm 1 215-6123
Caps
Beskrivelse For flasker Farge Materiale Fp Art.nr Antall
Lokk med normalslip for syreflaske 250 ml Klar glass 10 SCOT212743609
Lokk med normalslip for syreflaske 250 ml Brun glass 10 SCOT212743666
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall