|
![]() ![]() |
BESTILL
SPESIFIKASJONER
Modell | T 18 digital |
Volum H2O (ml) | 1 - 1500 |
Maks. viskositet (mPas) | 5000 |
Hastighetsområde (min-1) | 3000 - 25000 |
Hastighetsstabilitet (%) | 1 |
Motoreffekt inn/ut (W) | 500/300 |
Display | LED |
Lydnivå (dBA) | 75 |
B×D×H (mm) | 87×106×271 |
Vekt (kg) | 2,5 |