Sample bottles, BHROTEST®
Leverandør: Behr
behrotest®
Borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Glass sampling bottle with conical ground glass stopper,.
Sertifiseringer: Conforming to DIN 12036
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Kapasitet NS Fp Art.nr Antall
1000 ml 24/29 1 719-1302
2000 ml 29/32 1 719-1303
500 ml 24/29 1 719-1301
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
TILBEHØR
Utvid alle / Skjul alle
Accessories
Beskrivelse Fp Art.nr Antall
SN200 Behroplast® security net, yellow, polyethylene, for Ø 90-200 mm glass containers 1 BEHRB00193728
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall