Dissecting scissors, straight
Leverandør: MURRAY, S & CO LTD
Stainless steel.
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Open shanks
Type Lengde Fp Art.nr Antall
Skarp, fin 112 mm 1 233-0011
Skarp, fin 150 mm 1 233-0013
Skarp, fin 125 mm 1 233-0012
Closed shanks
Type Lengde Fp Art.nr Antall
Skarp 105 mm 1 231-0473
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall