Forceps
Leverandør: MURRAY, S & CO LTD
Stainless steel. Dissecting forceps with guide pin, which helps to keep the fine tips aligned.
  • Sharp, narrow flutes
  • Curved
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Type Beskrivelse Lengde Fp Art.nr Antall
Skarp/buet Fjærpinsett, smale riller, med styrepinne 115 mm 1 232-0200
Skarp/buet Fjærpinsett, smale riller, med styrepinne 125 mm 1 232-0037
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall