Ointment jars, squat, wide mouth
Leverandør: MURRAY, S & CO LTD
Glass, clear, without closure
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Kapasitet Høyde Ytre diam Gjenge Fp Art.nr Antall
120 ml 63 mm 62 mm R3/58 48 MURRG806/04
250 ml 73 mm 86 mm R3/83 48 MURRG806/06
30 ml 46 mm 41 mm R3/38 110 MURRG806/02
500 ml 84 mm 110 mm R3/100 24 MURRG806/07
60 ml 52 mm 52 mm R3/51 72 MURRG806/03
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall