Bottles, narrow neck
Leverandør: MURRAY, S & CO LTD
HDPE, natural.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Robust
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Kapasitet Ytre diam Høyde Fp Materiale Art.nr Antall
1000 ml 83 mm 248 mm 100 PE MURRP013/29
125 ml 48 mm 102 mm 100 PE MURRP001/22
175 ml 52 mm 117 mm 100 PE MURRP001/23
250 ml 59 mm 130 mm 100 PE MURRP001/24
500 ml 67 mm 130 mm 100 PE MURRP013/28
60 ml 38 mm 86 mm 100 PE MURRP001/21
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall