SPE columns, CHROMABOND® C18
Leverandør: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
Octadecyl modified silica phase for SPE, not endcapped. Suitable for nonpolar compounds and pesticides.
  • Base material silica, pH stability 2 – 8
  • Carbon content 14%
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
CHROMABOND® C18 polypropylene columns
Beskrivelse Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Fylling Art.nr Antall
CHROMABOND® C18 polypropylenkolonner for SPE C18 PP 60 Å 45 µm 1 ml 100 mg 100 100 mg MANA730001
CHROMABOND® C18 polypropylenkolonner for SPE C18 PP 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 200 mg MANA730002
- C18 PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 - MANA730003.250
CHROMABOND® C18 polypropylenkolonner for SPE C18 PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 500 mg MANA730003
- C18 PP 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 250 - MANA730004.250
CHROMABOND® C18 polypropylenkolonner for SPE C18 PP 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 30 500 mg MANA730004
- C18 PP 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 - MANA730005.250
CHROMABOND® C18 polypropylenkolonner for SPE C18 PP 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 1000 mg MANA730005
CHROMABOND® C18 polypropylenkolonner for SPE C18 PP 60 Å 45 µm 6 ml 2000 mg 30 2000 mg MANA730130
CHROMABOND® C18 polypropylenkolonner for SPE C18 PP 60 Å 45 µm 15 ml 2000 mg 20 2000 mg MANA730028
CHROMABOND® C18 polypropylenkolonner for SPE C18 PP 60 Å 45 µm 45 ml 5000 mg 20 5000 mg MANA730400
CHROMABOND® C18 polypropylenkolonner for SPE C18 PP 60 Å 45 µm 70 ml 10000 mg 10 10 000 mg MANA730261
CHROMABOND® C18 glass columns
Beskrivelse Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Fylling Art.nr Antall
CHROMABOND® C18 glasskolonner for SPE C18 Glass 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 500 mg MANA730003G
CHROMABOND® C18 glasskolonner for SPE C18 Glass 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 30 500 mg MANA730004G
CHROMABOND® C18 glasskolonner for SPE C18 Glass 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 1000 mg MANA730005G
CHROMABOND® LV-C18
Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Art.nr Antall
C18 PP 60 Å 45 µm 15 ml 200 mg 30 MANA732002
CHROMABOND® MULTI 96 C18
Phase Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Art.nr Antall
C18 60 Å 45 µm 96×100 mg 1 KIT MANA738001.100M
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Carbon load 14%
Kappet ved endene Nei
Overflate areal 500 m²/g
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall