SPE columns, CHROMABOND® C18 ec
Leverandør: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
Octadecyl modified silica phase for SPE, endcapped, nonpolar, hydrophobic interactions with a wide variety of organic compounds.
  • Base material silica, pore size 60 Å, particle size 45 µm for C18 ec
  • Carbon content 14%
Suitable for nonpolar compounds, aflatoxins, amphetamines, antibiotics, antiepileptics, barbiturates, caffeine, drugs, preservatives, fatty acids, nicotine, PAHs, pesticides, PCBs, heavy metals, vitamins, well suited for desalting of samples.
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
CHROMABOND® C18 ec polypropylene columns
Beskrivelse Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Fylling Art.nr Antall
CHROMABOND® C18 ec PP-kolonner for SPE C18 ec PP 60 Å 45 µm 1 ml 100 mg 100 100 mg MANA730011
CHROMABOND® C18 ec PP-kolonner for SPE C18 ec PP 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 200 mg 705-1119
CHROMABOND® C18 ec PP-kolonner for SPE C18 ec PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 500 mg MANA730013
- C18 ec PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 250 - MANA730013.250
CHROMABOND® C18 ec PP-kolonner for SPE C18 ec PP 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 1000 mg MANA730015
- C18 ec PP 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 250 - MANA730015.250
CHROMABOND® C18 ec PP-kolonner for SPE C18 ec PP 60 Å 45 µm 6 ml 2000 mg 30 2000 mg MANA730141
- C18 ec PP 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 250 - MANA730014.250
CHROMABOND® C18 ec PP-kolonner for SPE C18 ec PP 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 30 500 mg 705-1120
CHROMABOND® C18 ec PP-kolonner for SPE C18 ec PP 60 Å 45 µm 15 ml 2000 mg 20 2000 mg MANA730404
CHROMABOND® C18 ec PP-kolonner for SPE C18 ec PP 60 Å 45 µm 45 ml 5000 mg 20 5000 mg MANA730405
CHROMABOND® C18 ec PP-kolonner for SPE C18 ec PP 60 Å 45 µm 70 ml 10000 mg 10 10 000 mg MANA730259
CHROMABOND® C18 ec glass columns
Beskrivelse Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Fylling Art.nr Antall
CHROMABOND® C18 ec glasskolonner for SPE C18 ec Glass 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 200 mg MANA730012G
CHROMABOND® C18 ec glasskolonner for SPE C18 ec Glass 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 500 mg MANA730013G
CHROMABOND® C18 ec glasskolonner for SPE C18 ec Glass 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 30 500 mg MANA730014G
CHROMABOND® C18 ec glasskolonner for SPE C18 ec Glass 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 1000 mg MANA730015G
CHROMABOND® LV-C18 ec
Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Art.nr Antall
C18 ec PP 60 Å 45 µm 15 ml 200 mg 30 MANA732012
C18 ec PP 60 Å 45 µm 15 ml 500 mg 30 MANA732013
CHROMABOND® MULTI 96 C18 ec
Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Bed vekt Fp Art.nr Antall
C18 ec PP 60 Å 45 µm 96×100 mg 1 KIT MANA738011.100M
CHROMABOND® C18 ec polypropylene columns, Gilson ASPEC™ system
Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Art.nr Antall
C18 ec PP 60 Å 45 µm 1 ml 100 mg 100 MANA730011ASP
C18 ec PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 100 MANA730013ASP
C18 ec PP 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 100 MANA730015ASP
CHROMABOND® C18 ec polypropylene columns, Gerstel MPS system
Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Art.nr Antall
C18 ec PP 60 Å 45 µm 1 ml 100 mg 100 MANA730011MPS
C18 ec PP 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 MANA730012MPS
C18 ec PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 1 MANA730013MPS
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Carbon load 14%
Kappet ved endene Ja
Overflate areal 500 m²/g
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall