HPLC columns, Syncronis™ Silica
Leverandør: Thermo Scientific
Syncronis™
Columns for the chromatography of moderately polar organic compounds.
  • Highly pure, high surface area silica
  • Excellent reproducibility for normal phase chromatography
Surface area: 320 m²/g
Carbon load: 0%
pH range: 2 - 8
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Phase Porestr Partikkelstr Innvendig-Ø×L Fp Art.nr Antall
Silica 100 Å 1,7 µm 2,1×100 mm 1 HYPE97002-102130
Silica 100 Å 3 µm 4,6×150 mm 1 HYPE97003-154630
Silica 100 Å 5 µm 2,1×100 mm 1 HYPE97005-102130
Silica 100 Å 5 µm 2,1×150 mm 1 HYPE97005-152130
Silica 100 Å 5 µm 3,0×250 mm 1 HYPE97005-253030
Silica 100 Å 5 µm 4,0×250 mm 1 HYPE97005-254030
Silica 100 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 HYPE97005-054630
Silica 100 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 HYPE97005-254630
Drop-in guard cartridges
Phase Porestr Partikkelstr Innvendig-Ø×L Fp Art.nr Antall
Silica 100 Å 5 µm 2,1×10 mm 4 HYPE97005-012101
Silica 100 Å 5 µm 3,0×10 mm 4 HYPE97005-013001
Silica 100 Å 5 µm 4,0/4,6×10 mm 4 HYPE97005-014001
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
pH område 2 - 8
Overflate areal 320 m²/g
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall