Cryogenic Vessel, Bio-Cane®
Leverandør: Thermo Scientific
Bio-Cane®
Cryogenic vessels are ideal to store cells, tissues and biologicals in an economical and biological manner.
  • Six stainless-steel canisters to accommodate vials
  • Canisters are numbered and colour-coded to simplify sample identification
  • Durable aluminium construction and vacuum insulation
  • Secure locking clasp and narrow-mouth design minimises LN2 evaporation
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Beskrivelse Fp Art.nr Antall
Bio-Cane 20 1 478-0803
Bio-Cane 34 1 478-0804
Bio-Cane 47 1 478-0805
Bio-Cane 73 1 478-0806
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Modell Bio-Cane 73 Bio-Cane 47 Bio-Cane 34 Bio-Cane 20
Kapasitet (L) 73,0 47,4 34,8 20,5
Statisk holdetid (dager) 121 193 227
Daglig fordampning (l/dag) 0,6 0,39 0,18 0,09
Ø hals (mm) 152 127 88 51
Utvendig Ø (mm) 559 508 464 368
Total høyde (mm) 693 673 676 653
Diam × H (mm) 559×693 508×673 464×676 368×653
Antall sylindere 52 (2400 vials per cane) 42 (1320 vials per cane) 20 (630 vials per cane) 5 (150 vials per cane)
TILBEHØR
Utvid alle / Skjul alle
Accessories
Beskrivelse Fp Art.nr Antall
Cryogenic vial, 1,2 ml 500 BARNAY509X13
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall