SPE columns, CHROMABOND® Easy
Leverandør: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
CHROMABOND® Easy is Polar, bifunctionally modified polystyrene-divinylbenzene copolymer with a weak anion exchange.
  • Due to bifunctional modification much more hydrophilic than conventional polystyrene-divinylbenzene polymers
  • They are without preconditioning
  • Easily wettable with water
  • pH stability 1 - 14
Recommended application in polar herbicides / pesticides from water (acidic, neutral, basic), polar phenols from water, polyaromatic compounds, polychlorinated biphenyls, drug analysis from urine, blood, serum, plasma, pharmaceuticals / active ingredients from tablets, creams.
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
CHROMABOND® Easy polypropylene columns
Beskrivelse Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Fylling Art.nr Antall
CHROMABOND® Easy PP-kolonner, med porestørrelse 50 Å Easy PP 50 Å 80 µm 1 ml 30 mg 30 30 mg MANA730751
CHROMABOND® Easy PP-kolonner, med porestørrelse 50 Å Easy PP 50 Å 80 µm 1 ml 100 mg 30 100 mg MANA730752
CHROMABOND® Easy PP-kolonner, med porestørrelse 50 Å Easy PP 50 Å 80 µm 3 ml 60 mg 30 60 mg MANA730753
CHROMABOND® Easy PP-kolonner, med porestørrelse 50 Å Easy PP 50 Å 80 µm 3 ml 200 mg 30 200 mg MANA730754
- Easy PP 50 Å 80 µm 3 ml 200 mg 50 - MANA730754.250
CHROMABOND® Easy PP-kolonner, med porestørrelse 50 Å Easy PP 50 Å 80 µm 3 ml 500 mg 30 500 mg MANA730759
CHROMABOND® Easy PP-kolonner, med porestørrelse 50 Å Easy PP 50 Å 80 µm 6 ml 200 mg 30 200 mg MANA730755
- Easy PP 50 Å 80 µm 6 ml 200 mg 250 - MANA730755.250
CHROMABOND® Easy PP-kolonner, med porestørrelse 50 Å Easy PP 50 Å 80 µm 6 ml 500 mg 30 500 mg MANA730756
CHROMABOND® Easy PP-kolonner, med porestørrelse 50 Å Easy PP 50 Å 80 µm 15 ml 500 mg 20 500 mg MANA730757
CHROMABOND® Easy PP-kolonner, med porestørrelse 50 Å Easy PP 50 Å 80 µm 15 ml 1000 mg 20 1000 mg MANA730758
CHROMABOND® LV-Easy
Beskrivelse Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Fylling Art.nr Antall
CHROMABOND® LV-Easy, med porestørrelse 50 Å Easy PP 50 Å 80 µm 15 ml 200 mg 30 200 mg MANA732472
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Overflate areal 650 - 700 m²/g
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall