SPE columns, CHROMABOND® C18 Hydra
Leverandør: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
SPE columns with octadecyl modified silica phase for SPE of polar analytes.
  • Base material silica
Suitable for more polar compounds like pesticides and their polar degradation products, phenols, phenoxycarboxylic acids, nitroaromatics and pharmaceuticals.
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
CHROMABOND® C18 Hydra polypropylene columns
Beskrivelse Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Fylling Art.nr Antall
CHROMABOND® C18 Hydra PP-kolonner, med porestørrelse 60 Å C18 Hydra PP 60 Å 45 µm 1 ml 50 mg 100 50 mg MANA730294
CHROMABOND® C18 Hydra PP-kolonner, med porestørrelse 60 Å C18 Hydra PP 60 Å 45 µm 1 ml 100 mg 100 100 mg MANA730295
CHROMABOND® C18 Hydra PP-kolonner, med porestørrelse 60 Å C18 Hydra PP 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 200 mg MANA730296
CHROMABOND® C18 Hydra PP-kolonner, med porestørrelse 60 Å C18 Hydra PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 500 mg MANA730297
CHROMABOND® C18 Hydra PP-kolonner, med porestørrelse 60 Å C18 Hydra PP 60 Å 45 µm 3 ml 1000 mg 50 1000 mg MANA730298
CHROMABOND® C18 Hydra PP-kolonner, med porestørrelse 60 Å C18 Hydra PP 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 30 500 mg MANA730299
CHROMABOND® C18 Hydra PP-kolonner, med porestørrelse 60 Å C18 Hydra PP 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 1000 mg MANA730300
CHROMABOND® C18 Hydra PP-kolonner, med porestørrelse 60 Å C18 Hydra PP 60 Å 45 µm 6 ml 2000 mg 30 2000 mg MANA730301
CHROMABOND® C18 Hydra PP-kolonner, med porestørrelse 60 Å C18 Hydra PP 60 Å 45 µm 6 ml 3000 mg 30 3000 mg MANA730302
CHROMABOND® C18 Hydra glass columns
Beskrivelse Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Fylling Art.nr Antall
CHROMABOND® C18 Hydra glasskolonner, med porestørrelse 60 Å C18 Hydra Glass 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 200 mg MANA730296G
CHROMABOND® C18 Hydra glasskolonner, med porestørrelse 60 Å C18 Hydra Glass 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 500 mg MANA730297G
CHROMABOND® C18 Hydra glasskolonner, med porestørrelse 60 Å C18 Hydra Glass 60 Å 45 µm 3 ml 1000 mg 50 1000 mg MANA730298G
CHROMABOND® C18 Hydra glasskolonner, med porestørrelse 60 Å C18 Hydra Glass 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 30 500 mg MANA730299G
CHROMABOND® C18 Hydra glasskolonner, med porestørrelse 60 Å C18 Hydra Glass 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 1000 mg MANA730300G
CHROMABOND® LV-C18 Hydra
Beskrivelse Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Fylling Art.nr Antall
CHROMABOND® LV-C18 Hydra, med porestørrelse 60 Å C18 Hydra PP 60 Å 45 µm 15 ml 200 mg 30 200 mg MANA732295
CHROMABOND® MULTI 96 C18 Hydra
Phase Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Art.nr Antall
C18 Hydra 60 Å 45 µm 96×100 mg 1 KIT MANA738294.100M
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Kappet ved endene
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall