Bottles, narrow neck, with screw cap
Leverandør: VITLAB
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Autoclavable
ideal for long-term storage of liquids.
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Kapasitet Gjenge Ytre diam Høyde Fp Materiale Art.nr Antall
1000 ml GL 32 92 mm 215 mm 12 PP VITL95194
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall